Key Documents
MIX0200L107
Millipore
Moteur d'agitateur à usage unique Mobius®
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
Paramètres
≤400 rpm speed (to be validated for each process)
≤500 rpm speed (to be validated for each process)
4-40 °C temperature
Niveau de qualité
Hauteur
10.2 cm (4 in.)
Largeur
15.5 cm (6.1 in.)
L du câble
300 cm (118.1 in.)
depth
15 cm (5.9 in.)
Poids
4.9 kg (10.8 lb)
Consommation électrique
300 W (max.)
Raccords
Hummel connector
Compatibilité
for use with MOBIUS® MIX100
for use with MOBIUS® MIX200
Caractéristiques
Classe IP 67
Informations légales
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany