Principaux documents
MIX0100L100
Millipore
Mobius® MIX100, 120 V, 50/60 Hz
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
Entrée CA/CC
120 V, 50 - 60 Hz
Niveau de qualité
Composants
Includes carrier, control box unit, motor, hand-held control and cable
Informations légales
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
À utiliser avec