Key Documents
MAUF01005
Millipore
Plaque d'ultrafiltration à 96 puits MultiScreen® avec membrane Ultracel®-10
Synonyme(s) :
96-well centrifuge concentrator
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
polypropylene plate
regenerated cellulose (RC)
silicone O-ring (medical grade)
Description
For sample purification, concentration and desalting of biological solutions or protein removal
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
MultiScreen®
Hauteur
20.1 mm , without lid
22.0 mm , with lid
Longueur
127.8 mm
Volume
0.5 mL
Largeur
85.5 mm
Dimension de pores
10 kDa NMWCO
Température de stockage
room temp
Description générale
Les plaques d'ultrafiltration à 96 puits MultiScreen® avec membrane Ultracel® (plaques d'ultrafiltration MultiScreen) servent à traiter les solutions biologiques aqueuses (de 0,1 à 0,5 ml). La plaque d'ultrafiltration ne peut être utilisée qu'en mode sous pression ou centrifuge et est compatible avec les rotors à godets mobiles pour plaques de microtitration de centrifugeuse standard. Elle a été développée pour s'ajuster sur une plaque réceptrice de microtitration à 96 puits destinée à la collecte d'ultrafiltrats. Ces plaques ont été spécialement conçues pour éliminer les protéines avant l'analyse des échantillons et pour purifier, concentrer et dessaler les solutions biologiques. 
Reliability
The 96-well MultiScreen® filter plate incorporates Ultracel® -10 10,000 kDa nominal molecular weight limit regenerated cellulose ultrafiltration membrane for low-binding, high recovery results. It is designed for use with centrifugation and is compatible with standard microtiter plates, instrumentation, and liquid handling equipment.
MultiScreen® filter plate with Ultracel® -10 membrane is designed for low protein binding and high protein retention. The assay-grade plates meet stringent manufacturing release specifications and are lot tested for protein retention for >95% retention of cytochrome c (12,500 Daltons). They also offer high well-to-well uniformity of performance.
Versatile Operation
MultiScreen® filter plates with Ultracel® -10 membrane allow for processing and collection of sample volumes from 50 to 500 µL. They are compatible with a range of standard receiver 96-well microtiter plates including 300 µL, 700 µL deep well and 150 µL conical well.
Application
La plaque d'ultrafiltration à 96 puits MultiScreen® avec membrane Ultracel®-10 est destinée à l'échange de tampon et à la concentration des protéines à haut débit.
Forme physique
Code couleurs : incolore
Informations légales
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Priscilla A Moore et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 498, 309-314 (2008-11-07)
High-throughput protein purification is a complex, multi-step process. There are several technical challenges in the course of this process that are not experienced when purifying a single protein. Among the most challenging are the high-throughput protein concentration and buffer exchange