Principaux documents
MABT376
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Ero1, clone 2G4/12
clone 2G4/12, from mouse
Synonyme(s) :
ERO1-like protein alpha, ERO1-L, ERO1-L-alpha, Endoplasmic oxidoreductin-1-like protein, Oxidoreductin-1-L-alpha
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G4/12, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ERO1L(30001)
Description générale
La protéine ERO1-like alpha (ERO1) est également appelée endoplasmic oxidoreductin-1-like protein et oxidoreductin-1-L-alpha. L'ERO1 est une oxydoréductase essentielle à la production de ponts disulfures par oxydation des protéines dans le réticulum endoplasmique. Elle est stimulée par l'hypoxie, confirmant ainsi sa régulation par la voie HIF. L'ERO1 semble être à l'origine de la formation de la plupart des espèces réactives de l'oxygène (ROS) dans la cellule ; elle constitue donc une source de stress oxydant. L'EROS1 est nécessaire au repliement des protéines immunoglobulines, responsable de la libération de la toxine cholérique dépliée. Elle joue un rôle important dans l'apoptose dépendante de CHOP induite par le stress du réticulum endoplasmique (RE). L'ERO1 est largement exprimée à de faibles niveaux ; les niveaux les plus élevés se situant dans la partie supérieure du tube digestif.
Immunogène
Protéine recombinante avec étiquette GST correspondant à la protéine Ero1 humaine.
Application
Analyse par western blotting : une concentration de 1 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine Ero1 dans 10 µg des lysats cellulaires suivants : A431, HEK293, HeLa, HepG2, tissu placentaire humain, HUVEC, jurkat, L6, NIH/3T3, PC12, PC3 et RAW264.7.
Analyse par immunoprécipitation : un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter l'Ero1 dans du lysat de cellules HeLa transfectées par Ero1 (Prof. R. Sitia, San Rafaele Scientific Institute, Milan, Italie).
Analyse par immunofluorescence : un lot représentatif a permis de détecter l'Ero1 dans du lysat de cellules HeLa (Prof. R. Sitia, San Rafaele Scientific Institute, Milan, Italie).
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
L'anticorps anti-Ero1, clone 2G4/12, est un anticorps monoclonal de souris hautement spécifique, qui cible la protéine alpha de type ERO1. Il a été testé en western blotting, immunoprécipitation et immunofluorescence.
Sous-domaine de recherche
Apoptose - Autre
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules HEK293.
Analyse western blotting : une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine Ero1 dans 10 µg de lysat de cellules HEK293.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 56 kDa. Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats cellulaires.
Forme physique
Anticorps IgG2aκ monoclonal de souris purifié, dans un tampon contenant 0,1 M de Tris-glycine, pH 7,4, 150 mM de NaCl et 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules HEK293
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Samira Samtleben et al.
The European journal of neuroscience, 56(8), 5177-5190 (2022-09-10)
Multiple sclerosis (MS) and its animal models are characterized by cellular inflammation within the central nervous system (CNS). The sources and consequences of this inflammation are currently not completely understood. Critical signs and mediators of CNS inflammation are reactive oxygen
Shohei Fujii et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 120(22), e2216857120-e2216857120 (2023-05-22)
Inositol 1,4,5-trisphosphate receptors (IP3Rs) are one of the two types of tetrameric ion channels that release calcium ion (Ca2+) from the endoplasmic reticulum (ER) into the cytosol. Ca2+ released via IP3Rs is a fundamental second messenger for numerous cell functions.
Jianchao Zhang et al.
The EMBO journal, 37(14) (2018-06-03)
Family with sequence similarity 20C (Fam20C), the physiological Golgi casein kinase, phosphorylates numerous secreted proteins that are involved in a wide variety of biological processes. However, the role of Fam20C in regulating proteins in the endoplasmic reticulum (ER) lumen is
Yu Yan et al.
Redox biology, 37, 101742-101742 (2020-10-13)
Hyperhomocysteinemia (HHcy) is related to liver diseases, such as nonalcoholic fatty liver (NAFL). Although the precise pathogenesis of NAFL is still largely unknown, the links between organs seem to play a vital role. The current study aimed to explore the
Jingqi Fang et al.
Aging cell, 17(4), e12765-e12765 (2018-04-17)
Metformin, an FDA-approved antidiabetic drug, has been shown to elongate lifespan in animal models. Nevertheless, the effects of metformin on human cells remain unclear. Here, we show that low-dose metformin treatment extends the lifespan of human diploid fibroblasts and mesenchymal