AB2267
Anti-LCN2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
lipocalin 2, migration-stimulating factor inhibitor, siderocalin, Oncogene 24p3, 25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9, lipocalin 2 (oncogene 24p3), neutrophil gelatinase-associated lipocalin, Lipocalin-2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LCN2(3934)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualité
Western Blot Analysis: 5 µg/mL of this antibody detected LCN2 in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human kidney tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable