MABS61
Anti-PARG Antibody, clone D8B10
clone D8B10, from mouse
Synonyme(s) :
poly (ADP-ribose) glycohydrolase, poly(ADP-ribose) glycohydrolase 60 kDa isoform
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
D8B10, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PARG(8505)
Description générale
Immunogène
Application
Signaling
Epigenetics & Nuclear Function
Hormones & Receptors
Chromatin Biology
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PARG on 10 µg of Jurkat cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Jurkat cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable