Key Documents
MABT26
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-E-cadhérine, clone DECMA-1
clone Decma-1, from rat
Synonyme(s) :
Anti-Anti-Arc-1, Anti-Anti-BCDS1, Anti-Anti-CD324, Anti-Anti-CDHE, Anti-Anti-ECAD, Anti-Anti-LCAM, Anti-Anti-UVO
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Decma-1, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDH1(999)
mouse ... Cdh1(12550)
Description générale
Les cadhérines représentent une famille de glycoprotéines transmembranaires impliquées dans les interactions cellule-cellule Ca2+-dépendantes. Les membres de cette famille sont exprimés à des niveaux variables dans divers tissus. Ils contribuent au maintien de l'intégrité des tissus, à la morphogenèse et à la migration. Les cadhérines sont divisées en deux sous-groupes : le type I et le type II. Les cadhérines de type I incluent la cadhérine épithéliale (E-cadhérine), la cadhérine neurale (N-cadhérine), la cadhérine placentaire (P-cadhérine) et la cadhérine rétinienne (R-cadhérine). Les cadhérines de type II incluent la cadhérine rénale (K-cadhérine) et la cadhérine d'ostéoblaste (OB-cadhérine). L'une des cadhérines les mieux caractérisées est la E-cadhérine (cadhérine épithéliale ou cadhérine-1). Elle contient des domaines extracellulaires de liaison au calcium responsables de l'interaction avec les autres molécules de E-cadhérine ou les cellules voisines, et de l'interaction avec l'intégrine alphaEbeta7. Le domaine cytoplasmique de la E-cadhérine est lié au cytosquelette d'actine par l'intermédiaire des caténines cytoplasmiques, formant un complexe localisé sur les jonctions adhérentes. Dans les carcinomes, la E-cadhérine est fréquemment régulée à la baisse, ce qui est cohérent avec sa fonction de suppresseur d'invasion dans l'épithélium normal.
Immunogène
Lignée cellulaire PCC4 de carcinome embryonnaire de souris.
Application
Analyse par immunohistochimie : Il a été montré qu'une dilution au 1/300e de cet anticorps a permis de détecter la E-cadhérine dans du tissu de voie gastro-intestinale de souris.
Inhibition : Un précédent lot a été utilisé par un laboratoire indépendant dans des études d'inhibition, pour bloquer l'adhérence cellulaire associée à la E-cadhérine (Vestweber, 1985).
Analyse par cytométrie en flux : Un précédent lot a été utilisé par un laboratoire indépendant dans des applications de cytométrie en flux (Tang, 1994).
Cet anticorps anti-E-cadhérine, clone DECMA-1, a été validé en WB, IH, IC, IP, FC et FUNC pour la détection de la protéine E-cadhérine.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Sous-domaine de recherche
Molécules d'adhésion cellulaire (CAM)
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules A431.
Analyse par western blotting : Une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la E-cadhérine dans 10 µg de lysat de cellules A431.
Description de la cible
Poids moléculaire réel (observé) : ~106 kDa.
Forme physique
Format : purifié
IgG1κ monoclonale de rat purifiée, dans un tampon contenant du PBS sans conservateurs.
Protéine G
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules A431
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Pei-Pei Cao et al.
Oncology reports, 43(2), 662-670 (2020-01-03)
Cullin 4A (CUL4A) is a member of the cullin family of proteins and has been demonstrated to be abnormally expressed in various types of malignancies. However, the function of CUL4A in metastasis of lung adenocarcinoma to the bone has rarely
Marianela G Dalghi et al.
JCI insight, 6(19) (2021-09-01)
The mechanisms that link visceral mechanosensation to the perception of internal organ status (i.e., interoception) remain elusive. In response to bladder filling, the urothelium releases ATP, which is hypothesized to stimulate voiding function by communicating the degree of bladder fullness
S Pece et al.
The Journal of biological chemistry, 275(52), 41227-41233 (2000-09-02)
E-cadherins are well characterized cell surface molecules expressed in epithelial cells, which play a major role in cell adhesion through the establishment of calcium-dependent homophilic interactions at sites of cell-cell contacts. They are also integral components of morphogenetic programs controlling
Nicholas F Dybdal-Hargreaves et al.
Oncotarget, 10(45), 4719-4720 (2019-08-07)
[This corrects the article DOI: 10.18632/oncotarget.23798.].
Philippe Pujuguet et al.
Molecular biology of the cell, 14(5), 2181-2191 (2003-06-13)
Ezrin, a membrane cytoskeleton linker, is involved in cellular functions, including epithelial cell morphogenesis and adhesion. A mutant form of ezrin, ezrin T567D, maintains the protein in an open conformation, which when expressed in Madin-Darby canine kidney cells causes extensive