MABS436
Anti-ATE1 Antibody, clone 6F11
clone 6F11, from rat
Synonyme(s) :
Arginyl-tRNA--protein transferase 1, Arginyltransferase 1, R-transferase 1, Arginine-tRNA--protein transferase 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6F11, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATE1(11101)
Description générale
Immunogène
Application
Signaling
Signaling Neuroscience
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ATE1 in ATE1 isoforms and mouse liver extract tissue lysate (Wang, J., et al. (2011). Chemistry & Biology. 18:121-130).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected ATE1 in immunostaining and cell extract preparation, immortalized mouse embryonic fibroblasts derived from wild-type and Ate1 cells (Wang, J., et al. (2011). Chemistry & Biology. 18:121-130).
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ATE1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable