MABS26
Anti-LDLR Antibody, clone C7
clone C7, from mouse
Synonyme(s) :
low density lipoprotein receptor, LDL receptor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
C7, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LDLR(3949)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Metabolism
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LDLR on 10 µg of ARPE-19 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
ARPE-19 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable