MABS1222
Anti-MAN1B1 Antibody, clone 1D6
clone 1D6, from mouse
Synonyme(s) :
Endoplasmic reticulum mannosyl-oligosaccharide 1,2-alpha-mannosidase, MAN1B1, ER alpha-1,2-mannosidase, ER mannosidase 1, ERMan1, Man9GlcNAc2-specific-processing alpha-mannosidase, Mannosidase alpha class 1B member 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D6, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAN1B1(11253)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Signaling
Signaling Neuroscience
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated MAN1B1 in HeLa cell lysate ((Pan, S., et al. (2011). Mol. Bio. Cell. 22(16):2810-2822).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated MAN1B1 in transfected HeLa cells (Iannotti, M.J., et al. (2014). J. Biol. Chem. 289(17):11844-11858).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected MAN1B1 in HeLa cells (Pan, S., et al. (2011). Mol. Bio. Cell. 22(16):2810-2822. & Iannotti, M.J., et al. (2014). J. Biol. Chem. 289(17):11844-11858).
Qualité
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected MAN1B1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable