MABN540
Anti-mGluR5 Antibody, clone N75/33
clone N75/33, from mouse
Synonyme(s) :
Metabotropic glutamate receptor 5, mGluR5
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N75/33, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRM5(2915)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected mGluR5 in normal human midbrain tissue.
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected mGluR5 in 10 µg of mouse hypothalamus tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Hypothalamus tissue lysate
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable