Merck
AB5675
Anticorps anti-récepteur métabotropique du glutamate de type 5 (douleur)
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Metabotropic glutamate receptor 5, Metabotropic Glutamate Receptor 5 Antibody, mGluR5, Anti-mGluR5
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
128
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology)
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRM5(2915)
General description
Le récepteur métabotropique du glutamate de type 5 ou mGluR5 (UniProt Q3UVX5 ; aussi appelé récepteur couplé aux protéines G GRM5, famille C de récepteurs couplés aux protéines G, groupe 1, membre E), est codé par le gène Grm5 (aussi dénommé Gprc1e, Mglur5, AI850523 et 6430542K11Rik) chez les espèces murines (identifiant du gène : 108071). Les récepteurs métabotropiques du glutamate appartiennent à la famille des récepteurs couplés aux protéines G qui ont été divisés en 3 groupes en fonction de leur homologie de séquence, de leurs mécanismes putatifs de transduction du signal, et de leurs propriétés pharmacologiques. mGluR1 et mGluR5 constituent les récepteurs métabotropiques du glutamate du groupe 1. mGluR5 se trouve sur les terminaisons post-synaptiques des neurones et dans la microglie. mGluR5 génère, par couplage avec Gq/G11, un signal qui active la phospholipase C, entraînant une mobilisation du calcium et l'activation de la protéine kinase C (PKC). Il a également été signalé que mGluR5 médie la signalisation impliquant une protéine-tyrosine kinase de la famille Src d'une manière qui dépend de la protéine G.
Poids réel (observé) : ~150 kDa. Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Immunogen
Peptide linéaire conjugué à de l'hémocyanine de patelle (KLH) correspondant au domaine cytoplasmique du récepteur métabotropique du glutamate de type 5 de la souris.
Application
Analyse par western blotting : 0,1-0,5 μg/ml avec de l'ECL sur une préparation microsomale de cerveau de rat. Réagit avec une bande de ~132 kDa.
Immunohistochimie : 0,1-0,2 μg/ml sur des coupes de cerveaux de rat et de souris fixés avec 4 % de paraformaldéhyde contenant 15 % d'acide picrique saturé dans du PB 0,1 M, à pH 7.4.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/50e d'un lot représentatif a permis de détecter le récepteur métabotropique du glutamate de type 5 dans du tissu de cerveau postérieur de souris et de côlon de rat.
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-récepteur métabotropique du glutamate de type 5 (douleur) est un anticorps dirigé contre le récepteur métabotropique du glutamate de type 5 et destiné aux analyses par IH et WB.
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Biochem/physiol Actions
Cet anticorps ne détecte pas l'isoforme 2.
Physical form
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant du PBS et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par immuno-affinité
Preparation Note
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Analysis Note
Produit évalué par western blotting sur une préparation microsomale de lysat de tissu cérébral de rat.
Analyse par western blotting : Une concentration de 2,0 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter le récepteur métabotropique du glutamate de type 5 dans 10 µg de préparation microsomale de lysat de tissu cérébral de rat.
Témoin
Tissu cérébral
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c