Principaux documents
36-008-C
Sigma-Aldrich
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
mouse monoclonal, Syn211
Synonyme(s) :
Alpha-synuclein, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, NACP
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Nom du produit
Anticorps anti-alpha-synucléine (a.a. 121-125), clone Syn211 (sans ascite), clone Syn211, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Syn211, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SNCA(6622)
Description générale
L'alpha-synucléine est codée par le gène SNCA (également appelé NACP, PARK1) chez les humains. Deux autres membres de la famille des synucléines sont connus, la bêta-synucléine et la gamma-synucléine. Les recherches sur la synucléine ont commencé avec la découverte d'une mutation de l'alpha-synucléine chez plusieurs familles atteintes de la maladie de Parkinson à transmission autosomique dominante. L'alpha-synucléine est très fortement exprimée dans le cerveau ; elle se présente sous forme de fibrille amyloïde typique dans les dépôts de corps de Lewy intra-neuronaux observés dans le cadre de la maladie de Parkinson. La fonction physiologique des synucléines reste encore méconnue, mais semble impliquer des interactions membranaires, et en particulier une liaison réversible avec les membranes des vésicules synaptiques. Plusieurs études contradictoires ont été publiées concernant l'action inhibitrice de l'alpha-synucléine sur la phospholipase D (PLD) (PMID 11821392 et 19146388). Le clone Syn211 (réf. 36-008-C) permet de détecter l'épitope dans la région des acides aminés 121 à 125 ; il a été utilisé avec le clone LB509 (réf. MABN824) pour déterminer le schéma de digestion de différentes formes d'agrégats d'alpha-synucléine préparés in vitro (Guo, J.L., et al. 2013; PMID 23827677).
Immunogène
Protéine recombinante conjuguée correspondant à l'alpha-synucléine humaine.
Épitope : alpha-syn 121 à 125
Application
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/50-1/1 000e d'un lot représentatif a permis de détecter l'alpha-synucléine dans des tissus de cortex cérébral humain et de rein humain.
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter l'alpha-synucléine dans des cerveaux présentant une synucléinopathie (Sengupta, U., et al. (2013). Cell. 154:103-117).
L'anticorps anti-alpha-synucléine (a.a. 121-125), clone Syn211 (sans ascite) est un anticorps dirigé contre l'alpha-synucléine et destiné à une utilisation en immunohistochimie et western blotting.
Qualité
Évaluée par western blotting sur du lysat de tissu cérébral humain.
Analyse par western blotting : une concentration de 1,0 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter l'alpha-synucléine dans 10 µg de lysat de tissu cérébral humain.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 15 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
Stockage et stabilité
Stable à une température comprise entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Distinct ?-synuclein strains differentially promote tau inclusions in neurons.
Guo, JL; Covell, DJ; Daniels, JP; Iba, M; Stieber, A; Zhang, B; Riddle, DM; Kwong, LK; Xu et al.
Cell null
Kyoung-In Cho et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 76(17), 3407-3432 (2019-04-05)
Nucleocytoplasmic transport is dysregulated in sporadic and familial amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and retinal ganglion neurons (RGNs) are purportedly involved in ALS. The Ran-binding protein 2 (Ranbp2) controls rate-limiting steps of nucleocytoplasmic transport. Mice with Ranbp2 loss in Thy1+-motoneurons develop