MABF290
Anti-S100A9 Antibody, clone 2A5 (Azide Free)
clone 2A5, 1 mg/mL, from rat
Synonyme(s) :
Protein S100-A9, Calgranulin-B, Leukocyte L1 complex heavy chain, Migration inhibitory factor-related protein 14, MRP-14, p14, S100 calcium-binding protein A9
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A5, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
activity assay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... S100A9(6280)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected S100A9 in mouse neutrophils and recombinant mS100A9 (Cesaro, A., et al. (2012). PLOS ONE. 7(9):e45478 1-12).
Qualité
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected S100A9 in 10 µg of Raji cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable