MABF2154
Anti-Ricin B Chain Antibody, clone RBC11
clone RBC11, from mouse
Synonyme(s) :
RBC
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RBC11, monoclonal
Espèces réactives
Ricinus communis
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
ELISA Analysis: A representative lot detected Ricin B chain in ELISA applications (Maddaloni, M., et. al. (2004). J Immunol. 172(10):6221-8; Simon, S., et. al. (2015). Toxins (Basel) 7(12):4967-86).
Inflammation & Immunology
Qualité
ELISA Analysis: Various dilutions of this antibody detected Ricin B chain in an indirect ELISA.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable