S7531
Anti-Staphylococcal α-Toxin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonyme(s) :
Anti-α-Hemolysin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Poids mol.
antigen 33 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
Staphylococcus aureus
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
dot blot: 1:20,000
indirect ELISA: 1:50,000
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Enzyme-linked immunosorbent assay (1 paper)
Qualité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable