MABF150A
Anti-CD11c (Mouse), redFluor® 710, clone N418 Antibody
clone N418, from hamster(Armenian), redFluor® 710
Synonyme(s) :
Integrin alpha-X, CD11 antigen-like family member C, Leukocyte adhesion glycoprotein p150,95 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor p150,95, CD11c, CD11c
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
hamster (Armenian)
Niveau de qualité
Conjugué
redFluor® 710
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N418, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Itgax(16411)
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD11c in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forme physique
Stockage et stabilité
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable