Key Documents
MABE50
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-protéines à phospho-épitope SR, clone 1H4
clone 1H4, from mouse
Synonyme(s) :
Ser-Arg-rich proteins
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1H4, monoclonal
Espèces réactives
rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Les protéines riches en Ser-Arg (SR) constituent une famille de phosphoprotéines conservées sur le plan fonctionnel et structurel, et sont des composants nécessaires pour l'épissage alternatif et constitutif des pré-ARNm. Les protéines SR sont caractérisées par leur composition modulaire composée de deux domaines d'intérêt : un motif de reconnaissance d'ARN (RRM) N-terminal, qui sert à la détermination de la spécificité de liaison à l'ADN, et le domaine RS, un domaine C-terminal riche en arginine et en sérine, qui oriente les navettes et la localisation des protéines SR et sert de domaine d'activation de l'épissage. Elles sont impliquées dans divers aspects de l'épissage des pré-ARNm et dans l'assemblage du complexe d'épissage (splicéosome), notamment l'identification et l'appropriation des sites d'épissage, ainsi que la manipulation de la régulation de l'épissage alternatif.
Immunogène
Noyaux d'ovocytes purifiés contenant des protéines SR de xénope.
Application
Analyse par immunocytochimie : un lot représentatif a été utilisé par un laboratoire indépendant en IC (Fukuhara, T., et al. (2006)).
Analyse par immunoprécipitation : un lot représentatif a été utilisé en IP par un laboratoire indépendant (Buratti, E., et al. (2007)).
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Sous-domaine de recherche
Métabolisme de l'ARN et protéines de liaison
Utilisez l'anticorps monoclonal de souris anti-protéines à phospho-épitope SR, clone 1H4, validé en ICC, IP et WB, pour détecter les protéines à phospho-épitope SR, également appelées protéines riches en Ser-Arg.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules L6 avec insuline.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,025 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter les protéines SR dans 10 µg de lysat de cellules L6 avec insuline.
Description de la cible
Poids réels (observés) : env. 75, 55, 40, 30 et 20 kDa.
Cet anticorps reconnaît la famille de protéines SR, composée de protéines de PM env. 75, 55, 40, 30 et 20 kDa.
Forme physique
Format : purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules L6 avec insuline
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yihui Shi et al.
PloS one, 15(5), e0233672-e0233672 (2020-05-30)
Agents that modulate pre-mRNA splicing are of interest in multiple therapeutic areas, including cancer. We report our recent screening results with the application of a cell-based Triple Exon Skipping Luciferase Reporter (TESLR) using a library that is composed of FDA
Richard B Tunnicliffe et al.
mBio, 10(5) (2019-10-24)
Serine-arginine (SR) protein kinase 1 (SRPK1) catalyzes the phosphorylation of SR proteins, which are a conserved family of splicing factors that contain a domain rich in arginine and serine repeats. SR proteins play important roles in constitutive pre-mRNA splicing and
Anil Aktas Samur et al.
Blood cancer journal, 12(12), 171-171 (2022-12-20)
Splicing changes are common in cancer and are associated with dysregulated splicing factors. Here, we analyzed RNA-seq data from 323 newly diagnosed multiple myeloma (MM) patients and described the alternative splicing (AS) landscape. We observed a large number of splicing
Tom Haltenhof et al.
Molecular cell, 78(1), 57-69 (2020-02-16)
Homeothermic organisms maintain their core body temperature in a narrow, tightly controlled range. Whether and how subtle circadian oscillations or disease-associated changes in core body temperature are sensed and integrated in gene expression programs remain elusive. Furthermore, a thermo-sensor capable
A global analysis on the differential regulation of RNA binding proteins (RBPs) by TNF-I? as potential modulators of metabolic syndromes.
Louis, et al.
BBA advances, 2, 100037-100037 (2023)