Key Documents
MABE320
Sigma-Aldrich
Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-5) Antibody, clone TA-1
clone TA-1, from mouse
Synonyme(s) :
Receptor tyrosine-protein kinase erbB-2, Metastatic lymph node gene 19 protein, MLN 19, Proto-oncogene Neu, Proto-oncogene c-ErbB-2, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2, p185erbB2, CD340
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TA-1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ERBB2(2064)
Description générale
The ErbB2 (HER2, c-Neu, ErbB2, c-erbB2, or HER2/neu) protein is member of the human epidermal growth factor receptor (HER) family. It is a receptor tyrosine kinase containing an intracellular kinase domain and an extracellular ligand domain, although no endogenous ligand has yet been found. γ Coupling with ErbB3 activates the PI3K pathway, whereas coupling with any of these three receptors can induce the MAPK pathway. ErbB2 signaling promotes cell proliferation and inhibits apoptosis. ErbB2 is overexpressed in various cancers and may play a role in the development and metastasis of gliomas, and ovarian, breast, lung, and gastric cancer.
Spécificité
This antibody recognizes the extracellular domain of ErbB2/c-Neu.
Immunogène
Cells overexpressing human c-ErbB2/c-Neu
Épitope : domaine extracellulaire
Application
&
Analyse par cytométrie en flux : A representative lot from an independent laboratory detected c-ErbB2/c-Neu in HER-2 expressing SK-BR-3 cells (Montgomery, R. B., et al. (2005).
A representative lot from an independent laboratory detected c-ErbB2/c-Neu in HER-2 expressing SK-BR-3 cells (Montgomery, R. B., et al. (2005).
A representative lot from an independent laboratory precipitated c-ErbB2/c-Neu in IP (McKenzie, S. J., et al. (1989).
A representative lot from an independent laboratory detected c-ErbB2/c-Neu in IF (McKenzie, S. J., et al. (1989). 4(5):543-548.).
Sous-domaine de recherche
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
This Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-5) Antibody, clone TA-1 is validated for use in Western Blotting, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence for the detection of c-ErbB2/c-Neu (Ab-5).
Qualité
µ
Description de la cible
Poids théorique (calculé) : 138 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-1127
Forme physique
κ
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable