Principaux documents
MABE1016
Sigma-Aldrich
Réactif de liaison anti-pan-ADP-ribose
from Escherichia coli
Synonyme(s) :
pan-ADP-ribose binding reagent
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
Escherichia coli
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Technique(s)
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Le réactif de liaison anti-pan-ADP-ribose (réf. MABE1016) est une protéine recombinante avec étiquette His fusionnée à une étiquette Fc de lapin, exprimée dans une souche Rosetta(DE3)pLysS de E. coli et purifiée à partir de celle-ci (réf. 70956). Le réactif de liaison anti-pan-ADP-ribose est utile dans la détection par affinité des protéines mono et poly-ADP-ribosylées sur des membranes de manière similaire à l'analyse par western blotting ou dot blot basée sur des anticorps. L'étiquette Fc de lapin permet de visualiser la liaison avec des anticorps secondaires anti-lapin conjugués. L'étiquette Fc permet de capturer le réactif de liaison anti-pan-ADP-ribose sur des résines à protéine A pour les applications de "pull-down" (interactions protéine/protéine) d'affinité.
Spécificité
poly(ADP-ribose) et mono(ADP-ribose)
Application
Analyse de la spécificité par dot blot : Ce réactif a permis de détecter un mono(ADPR) sur une protéine PARP3 recombinante, ainsi qu'un mono(ADPR) et un poly(ADPR) sur une protéine PARP1 recombinante (Lee Kraus, centre médical de l'Université du sud-ouest du Texas).
Analyse par immunoprécipitation : Un lot représentatif du réactif de liaison anti-pan-ADP-ribose a permis d'immunoprécipiter des protéines ADP-ribosylées à partir d'un extrait nucléaire (Lee Kraus, Université du sud-ouest du Texas).
Analyse par western blotting : Un lot représentatif a permis de détecter l'activité d'auto-ADP-ribosylation de PARP1/2/3 et de mutants en présence de NAD+ ou de divers analogues de NAD+ (Gibson, B.A., et al. (2016). Science. 353(6294):45-50).
Analyse par western blotting : Un lot représentatif a permis de détecter l'ADP-ribosylation du facteur NELF-E catalysée par PARP1 dans des réactions enzymatiques sans cellule ainsi que l'ADP-ribosylation du facteur NELF-E avec étiquette FLAG exprimé de façon exogène dans des cellules HEK293T. Un traitement au flavopiridol (inhibiteur de P-TEFb/CDK9) et au PJ34 (inhibiteur de PARP) a permis d'abaisser le niveau d'ADP-ribosylation de NELF-E (Gibson, B.A., et al. (2016). Science. 353(6294):45-50).
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Le réactif de liaison anti-poly-ADP-ribose est un réactif qui se lie sélectivement au mono et au poly-ADP-ribose et qui est destiné aux analyses par western blotting, immunocytochimie et dot blot.
Sous-domaine de recherche
Modifications post-traductionnelles générales
Qualité
Évaluée par western blotting sur des protéines PARP1 et PARP3 recombinantes ADP-ribosylées.
Analyse par western blotting : Ce réactif a permis de détecter un mono(ADPR) sur une protéine PARP3 recombinante, ainsi qu'un mono(ADPR) et un poly(ADPR) sur une protéine PARP1 recombinante (Lee Kraus, centre médical de l'Université du sud-ouest du Texas).
Description de la cible
Variable en fonction des protéines ciblées et de l'ampleur de l'ADP-ribosylation.
Forme physique
Agarose Ni-NTA
Format : Purifié
Produit purifié à partir de E. coli par de l'agarose Ni-NTA. Produit fourni dans un tampon contenant du Tris 10 mM à pH 7,5, du NaCl 0,2 M, 10 % de glycérol, de l'imidazole 10 mM, du PMSF 1 mM et du β-mercaptoéthanol 1 mM, sans conservateurs.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -80 °C à partir de la date de réception.
Recommandations d'utilisation : Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et les stocker à -80 °C. Éviter les cycles répétés de congélation/décongélation qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique correspondant spécifiquement au lot utilisé.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Katie Pollock et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1608, 445-473 (2017-07-12)
The poly(ADP-ribose)polymerase (PARP) enzyme tankyrase (TNKS/ARTD5, TNKS2/ARTD6) uses its ankyrin repeat clusters (ARCs) to recognize degenerate peptide motifs in a wide range of proteins, thereby recruiting such proteins and their complexes for scaffolding and/or poly(ADP-ribosyl)ation. Here, we provide guidance for
Hideyuki Higashi et al.
Journal of proteome research, 18(4), 1607-1622 (2019-03-09)
ADP-ribosylation is a post-translational modification that, until recently, has remained elusive to study at the cellular level. Previously dependent on radioactive tracers to identify ADP-ribosylation targets, several advances in mass spectrometric workflows now permit global identification of ADP-ribosylated substrates. In
Daniel Roderer et al.
Nature communications, 10(1), 5263-5263 (2019-11-22)
Tc toxins are bacterial protein complexes that inject cytotoxic enzymes into target cells using a syringe-like mechanism. Tc toxins are composed of a membrane translocator and a cocoon that encapsulates a toxic enzyme. The toxic enzyme varies between Tc toxins
Karunakaran Kalesh et al.
Scientific reports, 9(1), 6655-6655 (2019-05-02)
ADP-ribosylation is integral to a diverse range of cellular processes such as DNA repair, chromatin regulation and RNA processing. However, proteome-wide investigation of its cellular functions has been limited due to numerous technical challenges including the complexity of the poly(ADP-ribose)
Alasdair R Gunn et al.
Journal of cell science, 129(20), 3845-3858 (2016-09-03)
ADP-ribosylation by ADP-ribosyltransferases (ARTs) has a well-established role in DNA strand break repair by promoting enrichment of repair factors at damage sites through ADP-ribose interaction domains. Here, we exploit the simple eukaryote Dictyostelium to uncover a role for ADP-ribosylation in