MABD24A4
Anti-NANOG Antibody, clone 7F7.1, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone 7F7.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
Homeobox protein NANOG, Homeobox transcription factor Nanog, hNanog
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7F7.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NANOG(79923)
Description générale
Application
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable