MABC538
Anti-FANCJ/BACH1 Antibody, clone 2G7
clone 2G7, from mouse
Synonyme(s) :
Fanconi anemia group J protein, Protein FACJ, ATP-dependent RNA helicase BRIP1, BRCA1-associated C-terminal helicase 1, BRCA1-interacting protein C-terminal helicase 1, BRCA1-interacting protein 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G7, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BRIP1(83990)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected FANCJ/BACH1 in transfected FA-J cell lysate (Xie, J., et al. (2010). Oncogene. 29(17):2499-2508.).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated FANCJ/BACH1 from MCF-7 cell lysate, prior to detecting the immunoprecipitated sample in Western Blot (Cantor, S. B., et al. (2001). Cell. 105(1):149-160.).
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected FANCJ/BACH1 in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable