Key Documents
MAB8754
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-encéphalite équine de l'Est, virus, clone 1A4B.6
clone 1A4B.6, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
EEE
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Clone
1A4B.6, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (hemagglutination)
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
Le MAb 1A4B-6 est un anticorps IgG2b qui réagit avec un
épitope E1 partagé par tous les alphavirus. Virus de l'encéphalite : Souches identifiées :
Encéphalite équine de l'Est (EEE) Encéphalite équine de l'Est nord-américaine (NJ/60) ;
Encéphalite équine de l'Est sud-américaine (BeAn 5122)
Encéphalite équine de l'Ouest (WEE) Encéphalite équine de l'Ouest (McMIllan) ; Souche Highlands J (B-230) ;
Sindbis
Souche de la forêt de Semliki
Encéphalite équine du Venezuela (VEE) 1AB (TC-83 Vaccine, Trinidad Donkey, PTF-39) ;
1C (P676) ; 1D (3880) ; 1E ( Mena II) ;
1F(78V-3531) ; 2 (Fe3-7c) ; 3 (Mucambo) ;
4 (Pixuna) ; 5 (Cabassou)
Immunogène
Épitope : Virus
Application
Détectez la protéine de l'encéphalite équine de l'Est avec cet anticorps anti-encéphalite équine de l'Est, virus, clone 1A4B.6, validé pour une utilisation en ELISA, IF et inhibition de l'hémagglutination.
ELISA
Immunofluorescence indirecte
Inhibition de l'hémagglutination
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Forme physique
Format : Purifié
Immunoglobuline purifiée. Liquide dans du PBS avec 0,1 % d'azide de sodium.
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C jusqu'à 12 mois après la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique d'un lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Marcel Kruchelski Tschá et al.
Virus evolution, 7(2), veab105-veab105 (2022-03-22)
Genomic and epidemiological surveillance are paramount for the discovery of new viruses with the potential to cross species barriers. Here, we present a new member of the genus Alphavirus found in Trichoprosopon and Wyeomia mosquitoes, tentatively named Pirahy virus (PIRAV).
Detection of eastern equine encephalitis virus in infected mosquitoes using a monoclonal antibody-based antigen-capture enzyme-linked immunosorbent assay
Brown, T M, et al
The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 65, 208-213 (2001)
Efficient functional pseudotyping of oncoretroviral and lentiviral vectors by Venezuelan equine encephalitis virus envelope proteins
Kolokoltsov, Andrey A, et al
Journal of virology, 79, 756-763 (2005)
Matthew S Sutton et al.
Cell, 186(12), 2672-2689 (2023-06-10)
Alphaviruses are RNA viruses that represent emerging public health threats. To identify protective antibodies, we immunized macaques with a mixture of western, eastern, and Venezuelan equine encephalitis virus-like particles (VLPs), a regimen that protects against aerosol challenge with all three
JinZhu Ma et al.
Biotechnology journal, 16(8), e2100008-e2100008 (2021-06-28)
Western equine encephalitis virus (WEEV) causes lethal encephalitis in humans and equines, and it poses a serious public health threat in many countries. Therefore, the development of an efficient vaccine remains an important challenge for the prevention of WEEV infection.