Principaux documents
MABN53
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-récepteur dopaminergique D2 (DRD2), clone 2B9
clone 3D9, from mouse
Synonyme(s) :
Dopamine D2 receptor
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D9, monoclonal
Espèces réactives
rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (immunogen homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DRD2(1813)
rat ... Drd2(24318)
Description générale
Il se peut que les problèmes touchant au système dopaminergique du SNC soient à l'origine de certains troubles neuropsychiatriques. Le récepteur dopaminergique D2 est l'un des cinq types de récepteurs (D1 à D5) de la dopamine. L'activité de ce récepteur est médiée par les protéines G, qui inhibent l'adénylyl cyclase. La signalisation du récepteur dopaminergique D2 via Nurr1 et ERK pourrait jouer un rôle important dans le développement des neurones dopaminergiques mésencéphaliques. On trouve couramment des récepteurs D2 défaillants dans les cas d'hypertension dépendante des ROS (dérivés réactifs de l'oxygène). De plus, des défauts des DRD2 sont associés à la dystonie sensible à l'alcool, à une sensibilité variable à l'alcoolisme familial, et sont un facteur favorisant le risque de suicide chez les alcooliques.
Immunogène
Peptide linéaire correspondant au récepteur dopaminergique D2 humain.
Application
Analyse par immunocytochimie : Un précédent lot a été utilisé par un laboratoire indépendant pour détecter le récepteur dopaminergique D2 dans des cellules Ntera-2 et des neurones cérébraux de rat. Avec la permission de Glenn Morris, du Wolfson Centre for Inherited Neuromuscular Disease.
L'utilisation du clone 2B9 de cet anticorps anti-récepteur dopaminergique D2 (DRD2) a été validée en WB et IC pour la détection du récepteur D2 de la dopamine (DRD2).
Qualité
Évaluée par western blotting sur du lysat de tissu de moelle épinière de rat.
Analyse par western blotting : 5 µg/ml de cet anticorps ont permis de détecter le récepteur dopaminergique D2 dans 10 µg de lysat de tissu de moelle épinière de rat.
Description de la cible
~50 kDa (poids observé)
Forme physique
Format : Purifié
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de tissu de moelle épinière de rat
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Dasiel O Borroto-Escuela et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 16, 1106765-1106765 (2023-06-09)
Previous studies have indicated that acute treatment with the monoamine stabilizer OSU-6162 (5 mg/kg), which has a high affinity for Sigma1R, significantly increased the density of accumbal shell D2R-Sigma1R and A2AR-D2R heteroreceptor complexes following cocaine self-administration. Ex vivo studies using
Wilber Romero-Fernandez et al.
Molecular neurobiology, 59(10), 5955-5969 (2022-07-14)
The adenosine A2A receptor (A2AR), dopamine D2 receptor (D2R) and metabotropic glutamate receptor type 5 (mGluR5) form A2AR-D2R-mGluR5 heteroreceptor complexes in living cells and in rat striatal neurons. In the current study, we present experimental data supporting the view that
Dasiel O Borroto-Escuela et al.
International journal of molecular sciences, 20(23) (2019-12-11)
It was previously demonstrated that rat adenosine A2AR transmembrane V peptide administration into the nucleus accumbens enhances cocaine self-administration through disruption of the A2AR-dopamine (D2R) heteroreceptor complex of this region. Unlike human A2AR transmembrane 4 (TM4) and 5 (TM5), A2AR
Dasiel O Borroto-Escuela et al.
Neurotoxicity research, 37(2), 433-444 (2019-11-30)
Cocaine was previously shown to act at the Sigma1R which is a target for counteracting cocaine actions. It therefore becomes of interest to test if the monoamine stabilizer (-) OSU-6162 (OSU-6162) with a nanomolar affinity for the Sigma1R can acutely
Dasiel O Borroto-Escuela et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 829-829 (2018-09-15)
The A2A adenosine (A2AR) and D2 dopamine (D2R) receptors form oligomers in the cell membrane and allosteric interactions across the A2AR-D2R heteromer represent a target for development of drugs against central nervous system disorders. However, understanding of the molecular determinants