Principaux documents
MAB8002
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-virus de l'hépatite E (a.a. 434-457), clone 1E6
clone 1E6, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
HEV
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E6, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
ORF2.1, région codant la protéine de capside
Immunogène
Épitope : a.a. 434-457
Application
Domaine de recherche
Maladies infectieuses
L'anticorps anti-virus de l'hépatite E (a.a. 434-457), clone 1E6, permet de détecter les niveaux de virus de l'hépatite E, et son utilisation a été publiée et validée en WB, ELISA et IF.
Sous-domaine de recherche
Maladies infectieuses (virales)
Test ELISA
Immunblotting
Immunofluorescence
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions optimales.
Forme physique
En solution dans un tampon phosphate 0,02 M contenant du NaCl 0,25 M (pH 7,6). Contient 0,1 % d'azoture de sodium.
Format : purifié
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 °C et 8 °C pendant 12 mois maximum à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Fabian Z X Lean et al.
The Journal of general virology, 103(11) (2022-11-11)
Ferrets are widely used for experimental modelling of viral infections. However, background disease in ferrets could potentially confound intended experimental interpretation. Here we report the detection of a subclinical infection of ferret hepatitis E virus (FRHEV) within a colony sub-group
Martijn D B van de Garde et al.
Journal of virology, 90(9), 4394-4401 (2016-02-19)
Genotype 3 (gt3) hepatitis E virus (HEV) infections are emerging in Western countries. Immunosuppressed patients are at risk of chronic HEV infection and progressive liver damage, but no adequate model system currently mimics this disease course. Here we explore the
Shaoli Lin et al.
Current protocols in microbiology, 48, 15L-15L (2018-03-08)
Hepatitis E virus (HEV) predominantly causes acute liver disease in humans and is transmitted via the fecal-oral route. HEV infection in pregnant women can result in grave consequences, with up to 30% fatality. The HEV strains infecting humans mainly belong
Xin Zhang et al.
Antiviral research, 216, 105670-105670 (2023-07-15)
The hepatitis E virus (HEV) is a major cause of hepatitis, with an estimated 3.3 million symptomatic cases annually. There is no HEV-specific treatment besides the off-label use of ribavirin and a vaccine is only available in China and Pakistan.
Marie Pellerin et al.
Viruses, 13(3) (2021-04-04)
Hepatitis E virus (HEV) is considered as an emerging global health problem. In most cases, hepatitis E is a self-limiting disease and the virus is cleared spontaneously without the need of antiviral therapy. However, immunocompromised individuals can develop chronic infection