Principaux documents
MAB5606Z
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-ganglioside GD1a, clone GD1a-1 (sans azoture)
clone GD1a-1, from mouse
Synonyme(s) :
GD1a Ganglioside
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GD1a-1, monoclonal
Espèces réactives
bovine, human, fish, mouse, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgG1κ
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Les gangliosides sont des oligo-glycosyl-céramides contenant de l'acide sialique. Le scientifique allemand Ernst Klenk a utilisé le terme "ganglioside" en 1942 pour désigner les lipides isolés à partir de ganglions. Les gangliosides sont regroupés en fonction du nombre de résidus d'acide sialique par molécule. Les gangliosides GM contiennent un résidu d'acide sialique, les gangliosides GD en contiennent deux, les GT en contiennent trois et les GQ en contiennent quatre. Les glycolipides constituent plus de 80 % des glycanes du cerveau des mammifères, les gangliosides étant les principaux glycanes des cellules nerveuses. Parmi les centaines de structures de gangliosides, GM1a, GD1a, GD1b et GT1b représentent jusqu'à 97 % des gangliosides dans le cerveau humain. Ces quatre gangliosides partagent le même noyau tétra-saccharidique neutre (Galβ1-3GalNAcβ1-4Galβ1-4Glcβ1-1′Cer). Toutefois, ils se différencient par leurs résidus d'acide sialique. GM1a et GD1b contiennent respectivement un ou deux acides sialiques sur le galactose interne et aucun acide sialique sur le galactose terminal. Les produits des gènes St3gal2 et St3gal3 (sialyltransférase ST3Gal-II et ST3Gal-III, respectivement) sont en grande partie responsables de la sialylation α2-3 des gangliosides en position terminale de GM1a et GD1b pour produire les gangliosides GD1a et GT1b dans le cerveau. Les niveaux de GD1a et GT1b observés dans le cerveau des souris St3gal2-nulles sont inférieurs de moitié à ceux des souris de type sauvage, tandis que les niveaux de GD1a et GT1b observés dans le cerveau des souris St3gal2/3-double-nulles se situent à un niveau inférieur à 5 % comparé à celui des souris de type sauvage. Les souris St3gal2/3-double-nulles présentaient un poids inférieur de moitié à celui des souris de type sauvage au moment du sevrage ainsi qu'une dysréflexie précoce des membres postérieurs.
Spécificité
Ganglioside GD1a. L'anticorps présente une réactivité d'environ 10 % vis-à-vis du GalNAc-GD1a et du GT1aα. Se lie de préférence aux fibres myélinisées motrices sur des coupes transversales de racines ventrales et de nerfs sciatiques.
Immunogène
Ganglioside GD1a conjugué à la KLH.
Application
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/50e d'un lot représentatif a permis de détecter le ganglioside GD1a dans des tissus de prostate humaine.
Analyse par ELISA : la spécificité de la cible d'un lot représentatif a été déterminée par analyse ELISA (Gong, Y., et al. (2002). Brain. 125(Pt 11):2491-2506).
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif a permis de détecter l'immunoréactivité du GD1a dans des coupes de cerveau médio-sagittales congelées fraîches provenant de souris de type sauvage et de souris St3gal2/3-double-nulles (Sturgill, E.R., et al. (2012). Glycobiology.22(10):1289-1301).
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif a permis de détecter l'immunoréactivité du GD1a dans diverses régions du cerveau de poisson en utilisant des coupes flottantes (Viljetić, B., et al. (2012). Biochim. Biophys. Acta. 1820(9):1437-1443).
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif a permis de détecter le GD1a dans des coupes de cerveau humain et de rat fraîches congelées par immunohistochimie fluorescente et non fluorescente (Gong, Y., et al. (2002). Brain. 125(Pt 11):2491-2506).
Analyse immunologique par superposition : un lot représentatif a permis de détecter le GD1a dans le cerveau bovin, ainsi que le GD1a dans des extraits de gangliosides de racine ventrale et dorsale humaine (Gong, Y., et al. (2002). Brain. 125(Pt 11):2491-2506).
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-ganglioside GD1a, clone GD1a-1 (sans azoture) est un anticorps dirigé contre le ganglioside GD1a et destiné à une utilisation en immunohistochimie (paraffine) et en dosage immuno-enzymatique (ELISA).
Sous-domaine de recherche
Neurosciences du développement
Qualité
Produit évalué par immunohistochimie sur du tissu cardiaque humain.
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/50e de cet anticorps a permis de détecter la protéine ganglioside GD1a dans du tissu cardiaque humain.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : MAB5606
Forme physique
Anticorps IgG1κ monoclonal de souris purifié, dans un tampon contenant du PBS, sans azoture
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Karin Säljö et al.
Glycobiology, 27(4), 291-305 (2016-12-10)
High expectations are held for human-induced pluripotent stem cells (hiPSC) since they are established from autologous tissues thus overcoming the risk of allogeneic immune rejection when used in regenerative medicine. However, little is known regarding the cell-surface carbohydrate antigen profile
Karin Säljö et al.
International journal of molecular sciences, 22(13) (2021-07-03)
As part of a systematic investigation of the glycosphingolipids in human tissues, acid and non-acid glycosphingolipids from human thyroid and parathyroid glands were isolated and characterized with mass spectrometry and binding of carbohydrate-recognizing ligands, with a focus on complex compounds.
Katerina V Djambazova et al.
Analytical chemistry, 95(2), 1176-1183 (2022-12-28)
Gangliosides are acidic glycosphingolipids, containing ceramide moieties and oligosaccharide chains with one or more sialic acid residue(s) and are highly diverse isomeric structures with distinct biological roles. Matrix-assisted laser desorption/ionization imaging mass spectrometry (MALDI IMS) enables the untargeted spatial analysis
Danny Galleguillos et al.
Journal of neuroinflammation, 19(1), 9-9 (2022-01-08)
Gangliosides are glycosphingolipids highly enriched in the brain, with important roles in cell signaling, cell-to-cell communication, and immunomodulation. Genetic defects in the ganglioside biosynthetic pathway result in severe neurodegenerative diseases, while a partial decrease in the levels of specific gangliosides