Principaux documents
MAB4140
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-MDR3, clone P3 II-26
culture supernatant, clone P3 II-26, Chemicon®
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P3 II-26, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Adéquation
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Informations sur le gène
human ... ABCB4(5244)
Spécificité
Cet anticorps réagit avec un épitope interne de la protéine MDR3 P-gp. Il ne donne lieu à aucune réaction croisée avec la MDR1 P-gp humaine. Il a été signalé que ce clone provoque aussi une réaction croisée avec la MDR2 Pgp de souris (Kok et al 2003, http://www.biochemj.org/bj/369/0539/3690539.pdf).
Immunogène
Ce Mab a été sélectionné après immunisation avec une protéine de fusion composée de glutathion S-transférase et d'un fragment de la MDR3 P-gp comprenant les a.a. 629-692.
Application
L'anticorps anti-MDR3, clone P3 II-26, est un anticorps dirigé contre la protéine MDR3 et destiné à l'IC, l'IH et le WB.
Western Blotting : La MDR3 est une protéine de 140 kDa.
Immunocytochimie : Dilution au 1/20-1/50e sur des préparations fixées à l'acétone et centrifugées sur un appareil Cytospin
Immunohistochimie : Dilution au 1/20e sur des coupes de matériel fixé à l'acétone et congelé
Ne convient pas aux tissus inclus en paraffine
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Stockage et stabilité
Conserver au réfrigérateur entre 2 et 8 °C pendant 6 mois maximum. Pour un stockage à long terme, stocker à -20 °C.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Tineke Kok et al.
The Biochemical journal, 369(Pt 3), 539-547 (2002-10-17)
Peroxisome proliferator-activated receptor alpha (PPARalpha) is a nuclear receptor that controls expression of genes involved in lipid metabolism and is activated by fatty acids and hypolipidaemic fibrates. Fibrates induce the hepatic expression of murine multidrug resistance 2 ( Mdr2 )
G J Hooiveld et al.
Gastroenterology, 117(3), 678-687 (1999-08-28)
Biliary cholesterol secretion is coupled to that of phospholipids in a process controlled by mdr2 P-glycoprotein activity and bile salt secretion. Statins, the 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitors, have been shown to affect hepatobiliary lipid secretion in rats. The aim
G L Scheffer et al.
Cancer research, 60(18), 5269-5277 (2000-10-04)
Tumor cells may display a multidrug resistance phenotype by overexpression of ATP binding cassette transporter genes such as multidrug resistance (MDR) 1 P-glycoprotein (P-gp) or the multidrug resistance protein 1 (MRP1). MDR3 P-gp is a close homologue of MDR1 P-gp
Maria Paprocka et al.
European journal of haematology, 99(5), 415-422 (2017-08-15)
It is well established that expression of multi-drug resistance (MDR) proteins (MDR1, BCRP, MDR3, MRP1, and LRP) in leukemic blasts correlates with acute myeloid leukemia (AML) patients' clinical response. Assuming that leukemic stem cells (LSC) are resistant to chemotherapy and
Denis A Evseenko et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 290(5), R1357-R1365 (2005-12-03)
ATP-binding cassette (ABC) efflux transporters are expressed in the human placenta where they are thought to help protect the fetus from xenobiotics. To evaluate models for analysis of ABC transporter function and regulation in the placenta, we have characterized the