MAB3224
Anti-Basal Cell Cytokeratin Antibody
Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Cytokeratin 5 and others
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
rat, quail, guinea pig, human, hamster, canine, rabbit, pig, chicken
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KRT5(3852)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Cytokeratins
Immunohistochemistry on frozen tissue sections: 1:100-1:200
Immunocytochemistry: 1:100-1:200
Flow cytometry: 1:100-1:200
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable