MAB4092
Anti-P-Selectin Glycoprotein Ligand-1 Antibody, clone KPL-1
clone KPL-1, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
PSGL-1, CD162
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
KPL-1, monoclonal
Espèces réactives
human
Ne doit pas réagir avec
rat (Snapp, KR et al 1998; Baisse, B et al 2007), pig (Snapp, KR et al 1998; Baisse, B et al 2007), bovine (Snapp, KR et al 1998; Baisse, B et al 2007), equine (Snapp, KR et al 1998; Baisse, B et al 2007)
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SELPLG(6404)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
FACS {Snapp, KR et al 1998}.
Immunoprecipitation: 0.5% triton X-100 in TBS with proteinase inhibitors; 5 µg/500µL of whole cell lysate (350-500mg/mL total protein).
Functional blocking of P-selectin {Snapp KR et al 1998}.
Immunohistochemistry: Fresh frozen, acetone fixed sections
Immunohistochemistry in paraffin embedded tissues: formalin fixed, pretreatment standard citric acid pH 6.0, microwave treatment is recommended 1:50-1:200
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable