MAB4081
Anti-MnSOD Antibody, clone MnS-1
clone MnS-1, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
MnSOD
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MnS-1, monoclonal
Espèces réactives
rat, rabbit, human
Ne doit pas réagir avec
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SOD2(6648)
Spécificité
Application
Immunocytochemistry on cell smears: 0.5-10 μg/mL.
Western blot: MnS1 antibody will recognize at 25kDa band under reducing conditions; this is the monomer of the MnSOD protein.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Oxidative Stress
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable