Principaux documents
MAB2259
Sigma-Aldrich
Anti-Cholesterol-24 Hydroxylase Antibody, clone1A7
clone 1A7, from mouse
Synonyme(s) :
Cytochrome P450 46A1, cholesterol 24-hydroxylase, cytochrome P450, family 46, cytochrome P450, family 46, subfamily A, polypeptide 1, cytochrome P450, subfamily 46 (cholesterol 24-hydroxylase)
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A7, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CYP46A1(10858)
Description générale
Cholesterol 24-hydroxylase, a cytochrome P450 (CYP46A1), is expressed at 100-fold higher levels in the brain than in the liver. This enzyme belongs to the family of oxidoreductases, specifically those acting on paired donors, with O2 as oxidant and incorporation or reduction of oxygen. Studies indicate that cholesterol 24-hydroxylase constitutes a major tissue-specific pathway for cholesterol turnover in the brain (Lund, 2003).
Spécificité
This antibody recognizes cholesterol-24 hydroxylase.
Immunogène
His-tagged recombinant protein corresponding to human cholesterol-24 hydroxylase.
Épitope : inconnu
Application
Detect Cholesterol-24 Hydroxylase using this Anti-Cholesterol-24 Hydroxylase Antibody, clone1A7 validated for use in WB, IP, IC, IH.
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Neurosciences de la signalisation
Qualité
µµ
Description de la cible
env. 54 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cerveau de souris.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Fuxin Lu et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 41(2), 312-323 (2020-03-15)
The major pathway of brain cholesterol turnover relies on its hydroxylation into 24S-hydroxycholesterol (24S-HC) using brain-specific cytochrome P450 46A1 (CYP46A1). 24S-HC produced exclusively in the brain normally traverses the blood-brain barrier to enter the circulation to the liver for excretion;
Ahmed Haider et al.
Science translational medicine, 14(665), eadc9967-eadc9967 (2022-10-06)
Alterations in brain cholesterol homeostasis have been broadly implicated in neurological disorders. Notwithstanding the complexity by which cholesterol biology is governed in the mammalian brain, excess neuronal cholesterol is primarily eliminated by metabolic clearance via cytochrome P450 46A1 (CYP46A1). No
H Benson Peng et al.
Biopharmaceutics & drug disposition, 42(8), 372-388 (2021-07-06)
Age, hypercholesterolemia, and vitamin D deficiency are risk factors that increase the brain accumulation of pathogenic β-amyloid peptides (40 and 42), precursors leading to Alzheimer's disease (AD) in humans. The relative changes accompanying aging, high cholesterol, and/or treatment of calcitriol