MAB1618-AF555
Anti-Dynein Antibody, IC, cytosolic, clone 74.1, Alexa Fluor™ 555 conjugate
clone 74.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Synonyme(s) :
Cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 1, Cytoplasmic dynein intermediate chain 1, Dynein intermediate chain 1, cytosolic, DH IC-1, Cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 2, Cytoplasmic dynein intermediate chain 2, Dynein intermediate chain 2, cytosoli
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 555
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
74.1, monoclonal
Espèces réactives
Drosophila, fish, sheep, human, bovine, mouse, Xenopus, rat
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DYNC1I1(1780)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB1618) is shown to be suitable also for Western blotting, immunocytochemistry, immunofluorescence, and immunoprecipitation applications.
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Dynein in HeLa cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable