Key Documents
MAB1618
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-dynéine, chaînes intermédiaires de 74 kDa, cytoplasmique, clone 74.1
clone 74.1, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 1, Cytoplasmic dynein intermediate chain 1, Dynein intermediate chain 1, cytosolic, DH IC-1, Cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 2, Cytoplasmic dynein intermediate chain 2, Dynein intermediate chain 2, cytosoli
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
74.1, monoclonal
Espèces réactives
Xenopus, mouse, fish, rat, human, sheep, Drosophila, bovine
Ne doit pas réagir avec
squid
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DYNC1I1(1780)
Description générale
La dynéine cytoplasmique 1 à chaîne intermédiaire 1 (UniProt Q29RQ3 ; également nommée dynéine cytoplasmique à chaîne intermédiaire 1, dynéine à chaîne intermédiaire 1, cytosolique, DH IC-1) et la dynéine cytoplasmique 1 à chaîne intermédiaire 2 (UniProt Q0III3 ; également nommée dynéine cytoplasmique à chaîne intermédiaire 2, dynéine à chaîne intermédiaire 2, cytosolique, DH IC-2) sont codées par les gènes DYNC1I1 (identifiant du gène 613724) et DYNC1I2 (identifiant du gène 526329), respectivement, chez les bovins. Les complexes de dynéine cytoplasmique sont des moteurs de transport rétrograde associés aux microtubules. La dynéine cytoplasmique 1 est le moteur le plus abondant dans les cellules, tandis que la dynéine cytoplasmique 2 participe au transport intraflagellaire. La dynéine cytoplasmique 1 est un complexe à sous-unités multiples d'environ 1,5 MDa composé d'un homodimère de chaînes lourdes (codé par DYNC1H1), de deux chaînes intermédiaires (codées par DYNC1I1 et DYNC1I2), de chaînes légères à intermédiaires (codées par DYNC1LI1, DYNC1LI2) et de chaînes légères (codées par les gènes DYNLT1, DYNLT3, DYNLRB1, DYNLRB2, DYNLL1, DYNLLl2). L'homodimère de chaînes lourdes agit comme le principal complexe dynéine et lie les microtubules pour permettre le déplacement de la dynéine cytoplasmique dépendant de l'ATP. Les autres sous-unités de dynéine s'associent sous forme d'homodimères et ont des rôles de régulation pour maintenir la stabilité du complexe, moduler son activité et médier ses interactions avec les protéines accessoires et cargo. Les protéines à chaîne intermédiaire (IC1 et IC2) interviennent dans la liaison et la spécificité du chargement, isolément ou via une interaction avec le complexe dynactine. IC1 et IC2 partagent 69 % de leur identité protéique. Elles interagissent avec les chaînes légères de la dynéine et la sous-unité p150 de la dynactine à l'extrémité N-terminale, et avec les chaînes lourdes via les répétitions de WD40 à l'extrémité C-terminale de la chaîne intermédiaire.
Spécificité
Produit non testé sur des poulets, des nématodes ou Dictyostelium.
Application
Immunocytochimie :
une dilution au 1/50e-1/100e d'un lot antérieur a été utilisée. Réagit avec des cellules MDCK, NRR, N1E, et PTK-1 mises en culture.
Immunoprécipitation :
10 µl d'un précédent lot ont été utilisés pour 0,5 gm de tissus. L'anticorps monoclonal immunoprécipite proprement l'ensemble du complexe dynéine de façon stœchiométrique à partir de lysats TX-100 ou NP-40 (comprenant la chaîne lourde de 530 kD, les chaînes intermédiaires légères et les chaînes légères) de divers tissus et lignées cellulaires mises en culture. Si l'on utilise des produits détergents comme le SDS pour préparer les lysats, les seules sous-unités de la dynéine qui sont immunoprécipitées sont les sous-unités IC74 (vraisemblablement parce que le complexe dynéine se dissocie), et d'autres protéines contaminantes peuvent être observées dans les immunoprécipités de SDS.
Immunoblotting :
dilution au 1/1 000e-1/5 000e. Réagit avec des cellules MDCK, PC-12, N1E, des neurones, des cellules gliales et d'autres cellules mises en culture.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-dynéine, 74 kDa, à chaînes intermédiaires, cytoplasmique, clone 74.1, permet de détecter les niveaux de dynéine et son utilisation a fait l'objet de publication et a été validée en immunocytochimie, immunofluorescence, immunoprécipitation et western blotting.
Qualité
Évaluée de routine par western blotting sur des lysats de cellules A431.
Analyse par western blotting :
une dilution au 1/500e de ce lot a permis de détecter la DYNÉINE dans 10 µg de lysat de cellules A431.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 74 kDa.
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG2b monoclonale de souris purifiée, dans un tampon contenant du phosphate de sodium 20 mM, du NaCl 250 mM, pH 7,6, avec 0,1 % d'azoture de sodium comme conservateur.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Cellules HeLa, lysat de cellules A431
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Hsp90-binding immunophilins link p53 to dynein during p53 transport to the nucleus.
Galigniana, MD; Harrell, JM; O'Hagen, HM; Ljungman, M; Pratt, WB
The Journal of Biological Chemistry null
Dileep Varma et al.
The Journal of cell biology, 182(6), 1045-1054 (2008-09-24)
Cytoplasmic dynein has been implicated in diverse mitotic functions, several involving its association with kinetochores. Much of the supporting evidence comes from inhibition of dynein regulatory factors. To obtain direct insight into kinetochore dynein function, we expressed a series of
Jen-Hsuan Wei et al.
The Journal of cell biology, 184(3), 391-397 (2009-02-04)
The mammalian Golgi ribbon disassembles during mitosis and reforms in both daughter cells after division. Mitotic Golgi membranes concentrate around the spindle poles, suggesting that the spindle may control Golgi partitioning. To test this, cells were induced to divide asymmetrically
Shiqiao Ye et al.
PloS one, 6(11), e27285-e27285 (2011-11-11)
Microtubule organization and lysosomal secretion are both critical for the activation and function of osteoclasts, highly specialized polykaryons that are responsible for bone resorption and skeletal homeostasis. Here, we have identified a novel interaction between microtubule regulator LIS1 and Plekhm1
Daniël Splinter et al.
Molecular biology of the cell, 23(21), 4226-4241 (2012-09-08)
Cytoplasmic dynein is the major microtubule minus-end-directed cellular motor. Most dynein activities require dynactin, but the mechanisms regulating cargo-dependent dynein-dynactin interaction are poorly understood. In this study, we focus on dynein-dynactin recruitment to cargo by the conserved motor adaptor Bicaudal