Principaux documents
JBRMHWG05505
Millipore
Analyseur 55-Plus
ready-to-use, disposable filtration unit, pore size 0.45 μm, white filter (gridded), mixed cellulose esters (MCE) membrane, suitable for (microbiological analysis), suitable for water monitoring
Synonyme(s) :
Unité de filtration sur membrane
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
eCl@ss :
32160606
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
cellulose pad(s) (absorbent)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyethylene cap
polypropylene device
polystyrene base
polystyrene funnel(s)
polystyrene lid
white filter (gridded)
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Caractéristiques
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
ready-to-use
Fabricant/nom de marque
55-PLUS Monitor
Paramètres
100 mL sample volume
Diam. du filtre
55 mm
Surface de filtration
21.1 cm2
Capacité de l'entonnoir
100 mL
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Adéquation
suitable for (microbiological analysis)
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
water monitoring
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le dispositif 55-Plus Monitor est une unité de filtration prête à l'emploi, stérile et jetable, conçue pour la récupération de microorganismes dans l'eau en cours de procédé de production et dans les boissons. Cette unité peut filtrer des volumes d'échantillons jusqu'à 100 ml et l'unité démontée peut être convertie en une boîte de culture en ajoutant 2 ml de milieu de culture à la base après filtration de l'échantillon. La base comprend une membrane quadrillée blanche en esters de cellulose fixée sur un tampon absorbant AP10. La conception du port permet à l'air de s'échapper et empêche la membrane de s'incliner lors de l'introduction d'un nutriment. L'adaptateur en plastique est utilisé pour établir une connexion entre le dispositif 55-Plus Monitor et un bouchon en néoprène n° 8 à un seul orifice (D.I. 3/8”). L'entonnoir gradué de 110 ml s'adapte à la base et son couvercle présente une "loupe" intégrée pour faciliter l'examen des colonies discrètes de la taille d'une tête d'épingle. La surface de filtration des unités de surveillance 55-Plus est 50 % plus grande que celle des dispositifs et supports de filtration conventionnels de 47 mm, ce qui permet d'augmenter les débits. Le dispositif 55-Plus Monitor a été exposé à l'irradiation gamma pour réduire sa charge microbienne ambiante.
Application
Le dispositif 55-Plus Monitor est une unité de filtration prête à l'emploi et jetable pour l'analyse microbiologique de l'eau en cours de procédé de production et des boissons.
Caractéristiques et avantages
  • Pratique et facile à utiliser
  • Dispositif stérilisé prêt-à l'emploi pour gagner du temps et faire des économies
  • Réduction de la charge de travail en laboratoire
  • Débit de filtration plus rapide grâce à la surface plus étendue
Informations légales
55-PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Protocoles
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor