Key Documents
JBRMABG05505
Millipore
Unités Monitor 55-Plus
ready-to-use, disposable filtration unit, pore size 0.8 μm, black filter (gridded), mixed cellulose esters (MCE) membrane, suitable for (microbial analysis), suitable for water monitoring
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
eCl@ss :
32160606
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
black filter (gridded)
cellulose pad(s) (absorbent)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyethylene cap
polypropylene device
polystyrene base
polystyrene funnel(s)
polystyrene lid
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Caractéristiques
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
ready-to-use
Fabricant/nom de marque
55-PLUS Monitor
Paramètres
100 mL sample volume
Diam. du filtre
55 mm
Surface de filtration
21.1 cm2
Capacité de l'entonnoir
100 mL
Dimension de pores
0.8 μm pore size
-0.8 μm
Adéquation
suitable for (microbial analysis)
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
water monitoring
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les unités Monitor 55-Plus sont des unités de filtration prêtes à l'emploi avec membranes noires de 0,8 µm, stérilisées et jetables, qui éliminent le besoin de laver et d'autoclaver les entonnoirs de filtration. Les temps de préparation et de manipulation sont fortement réduits et le filtre ne nécessite pas d'assemblage avant le test. La surface de filtration de ces unités est 50 % plus grande que les dispositifs et supports de filtration de 47 mm, ce qui augmente le débit. Après la filtration de l'échantillon, il suffit d'ajouter 2 ml de milieu de culture liquide et de convertir la base de l'unité en boîte de Pétri pour l'incubation.
Testez les boissons et autres liquides plus rapidement et plus facilement avec les unités Monitor 55-Plus de Millipore. Ces unités stérilisées et jetables constituent un système convivial et facile d'utilisation qui vous permet d'optimiser le temps d'analyse pour les tests de routine. Après la filtration de l'échantillon, il suffit d'ajouter 2 ml de milieu de culture liquide et de convertir la base de l'unité en boîte de Pétri pour l'incubation.
Application
Une unité de filtration prête à l'emploi et jetable pour l'analyse microbiologique de l'eau en cours de procédé de production et des boissons.
Informations légales
55-PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Protocoles
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor