Principaux documents
H0MMMUSTC
Millipore
Millidisk Cartridge Housing T-line 40stk
Small-volume applications
About This Item
Code UNSPSC :
40161525
eCl@ss :
32031603
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
316L stainless steel
silicone seal
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Millidisk®
Disponibilité
available only in North America
Paramètres
10 bar max. inlet pressure (145 psi)
Hauteur
22.1 cm (8.7 in.)
Longueur
22.1 cm (8.7 in.)
Largeur, de l'entrée à la sortie
17.8 cm (7 in.)
Poids
2.95 kg (6.5 lb)
Raccords
4 in. base-dome connection O-ring (2-337)
1/4 in. drain/vent hose barb
1 in. gauge port sanitary flange
1 in. inlet/outlet sanitary flange
Code de la cartouche
Code M (2-118; O-rings)
Compatibilité
for use with One 2-inch or 4-inch Code M Cartridge Filter
Description générale
Device Configuration: T-line
Application
Small-volume applications
Caractéristiques et avantages
Surface Finish, Exterior: Sanitary finish Ra <0.8 µm (32 µin)
Surface Finish, Wetted: Fine electropolished sanitary finish, Ra <0.5 µm (20 µin)
Autres remarques
Type of mounting used for filter housing: Can be supported by braced rigid tubing connections
Informations légales
MILLIDISK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany