Principaux documents
GF154
Sigma-Aldrich
Wnt-3a, protéine recombinante de souris
The recombinant murine Wnt-3a protein is a monomeric glycoprotein containing 328 amino acid residues.
Synonyme(s) :
Wnt-3a de souris, Wnt-3a recombinante
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.75
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Poids mol.
Mw 38.0-41.0 kDa
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 ng/μg endotoxin (1EU/μg)
Entrée
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
mouse ... WNT3A(22416)
Description générale
La Wnt-3a murine recombinante est une glycoprotéine monomère contenant 328 résidus d'acides aminés. Lorsqu'elle est analysée par SDS-PAGE en conditions non réductrices, la Wnt-3a murine migre à un poids moléculaire apparent d'environ 38,0 à 41,0 kDa.
La signalisation Wnt-3a a été impliquée dans le contrôle de la différenciation des cellules souches. Les protéines Wnt se lient aux récepteurs de la famille Frizzled en conjonction avec un co-récepteur de la famille des protéines liées aux récepteurs des lipoprotéines de faible densité (LRP-5 ou -6) ou le récepteur tyrosine kinase atypique Ryk. Il a été démontré que les protéines Wnt régulent les interactions intercellulaires au cours de l'embryogenèse, et plus particulièrement la différenciation du mésoderme et l'ostéogenèse. Il a également été démontré que les protéines Wnt jouent un rôle putatif dans la régulation des cellules souches adultes.
Origine du produit : cellules L de souris exprimant la protéine Wnt3a complète.
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
La protéine Wnt-3a murine recombinante est une glycoprotéine monomère contenant 328 résidus d'acides aminés.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : GF160
Forme physique
Produit lyophilisé à partir d'une solution contenant du PBS et un tampon CHAPS à 1,0 %.
Stockage et stabilité
Maintenir le produit lyophilisé à -20 °C pendant six mois maximum à compter de la date de réception. Remettre en suspension dans de l'eau stérile à une concentration de 100 µg/ml. La Wnt3a reconstituée doit être conservée sous forme d'aliquotes à usage unique à -80 °C jusqu'à trois mois maximum. Éviter les congélation/décongélation répétées. Au cours du transport, du produit peut parfois se disperser. Il est recommandé de tapoter doucement le flacon sur une surface dure avant la reconstitution.
Remarque sur l'analyse
Activité spécifique : La protéine Wnt3a s'est révélée bioactive, comme le montre le gène rapporteur luciférase TCF/LEF. La DE50 pour cet effet est généralement < 250 ng/ml. Les concentrations optimales doivent être déterminées pour chaque application.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Gerald Schwank et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1422, 3-11 (2016-06-02)
The CRISPR/Cas9 system is an RNA-guided genome-editing tool that has been recently developed based on the bacterial CRISPR-Cas immune defense system. Due to its versatility and simplicity, it rapidly became the method of choice for genome editing in various biological
Shreyasi Maity et al.
Frontiers in immunology, 13, 818266-818266 (2022-02-25)
Visceral leishmaniasis, caused by L. donovani infection is fatal if left untreated. The intrinsic complexity of visceral leishmaniasis complicated further by the increasing emergence of drug resistant L. donovani strains warrants fresh investigations into host defense schemes that counter infections.
Articles
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com
Afficher tout