Key Documents
EZRMGH
Millipore
Rat/Mouse Growth Hormone ELISA Kit
measures and quantifies GH levels in 10 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Synonyme(s) :
Growth hormone, Somatotrophin
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.32
product name
Test ELISA de l'hormone de croissance de rat/souris, This Rat/Mouse Growth Hormone ELISA is used to measure & quantify Growth Hormone levels in Metabolism & Endocrine & Cell Signaling research.
Niveau de qualité
Espèces réactives
rat, mouse
Conditionnement
kit of 1 × 96 wells
Paramètres
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 96-101%
linearity: 97-118%
sensitivity: 0.07 ng/mL
(10 μl sample size)
standard curve range: 0.07-50 ng/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type serum
sample type cell culture supernatant
sample type plasma (K2 EDTA)
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
research use
Méthode de détection
colorimetric (450nm/590nm)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
L'hormone de croissance (GH) est une hormone hypophysaire circulante de 23 kDa. La séquence de protéines de l'hormone de croissance du rat présente environ 97 % d'homologie avec celle de la souris et 65 % d'homologie avec celle de l'homme. L'hormone de croissance cible principalement le système nerveux central (SNC). Dans des modèles animaux, cette hormone exerce des effets neuroprotecteurs contre les stimuli neurodégénératifs et prévient la perte neuronale en cas de lésions hypoxiques-ischémiques. Ainsi, une réduction du taux d'hormone de croissance au cours du vieillissement affecte la fonction cérébrale et entraîne des troubles de la mémoire et des troubles cognitifs. Ce test ELISA de l'hormone de croissance de rat/souris permet de mesurer et de quantifier le taux d'hormone de croissance dans la recherche sur le métabolisme, le système endocrinien et la signalisation cellulaire.
Application
Le test ELISA de l'hormone de croissance de rat/souris a permis de mesurer ou quantifier les taux d'hormone de croissance dans des échantillons de sang de souris, des modèles de xénogreffes et des échantillons de plasma.
Autres remarques
3,5 heures à température ambiante. Échantillon : 10 μl de sérum, de plasma ou de milieu de culture tissulaire.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Naomi Morozumi et al.
Peptides, 32(5), 1001-1007 (2011-02-05)
Ghrelin is an endogenous ligand for growth hormone secretagogue receptor 1a (GHS-R1a), and consists of 28 amino acid residues with octanoyl modification at Ser(3). The previous studies have revealed that N-terminal part of ghrelin including modified Ser(3) is the active
Iñigo Azcoitia et al.
Neurobiology of aging, 26(5), 697-703 (2005-02-15)
Decline of growth hormone (GH) with aging is associated to memory and cognitive alterations. In this study, the number of neurons in the hilus of the dentate gyrus has been assessed in male and female Wistar rats at 3, 6
Reproductive dysfunction and decreased gnRH neurogenesis in a Mouse Model of cHARGE syndrome.
Layman WS, Hurd EA, Martin DM
Human Molecular Genetics null
Andre Sarmento-Cabral et al.
The Journal of endocrinology, 248(1), 31-44 (2020-10-29)
A reduction in hepatocyte growth hormone (GH)-signaling promotes non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). However, debate remains as to the relative contribution of the direct effects of GH on hepatocyte function vs indirect effects, via alterations in insulin-like growth factor 1
Diet-induced obesity causes ghrelin resistance in arcuate NPY/AgRP neurons.
Briggs DI, Enriori PJ, Lemus MB, Cowley MA, Andrews ZB
Endocrinology null