EZGSWG474
Membranes EZ-Pak, 0,22 µm, 47 mm, blanches, quadrillées
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, gridded white filter, suitable for bioburden testing
Synonyme(s) :
Filtre membrane EZ-Pak®, Filtres membranes, filtres en esters de cellulose, GSWG EZ-PAK, Membranes semi-perméables
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
gridded filter
gridded white filter
mixed cellulose esters (MCE)
Niveau de qualité
Agence
ISO 7704
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Caractéristiques
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
Fabricant/nom de marque
EZ-Pak®
Diam. du filtre
47 mm
Matrice
MF-Millipore™
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Entrée
sample(s) (environmental)
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type cider
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type wine
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type cosmetics
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Les tests microbiologiques des denrées alimentaires et des boissons constituent un élément essentiel de la sécurité et de la gestion de la qualité dans le secteur agro-alimentaire. Explorez une vaste gamme de tests, couvrant les organismes pathogènes et d'altération.
Les tests microbiologiques des denrées alimentaires et des boissons constituent un élément essentiel de la sécurité et de la gestion de la qualité dans le secteur agro-alimentaire. Explorez une vaste gamme de tests, couvrant les organismes pathogènes et d'altération.