EZBRAIN42
Human Amyloid β42 ELISA Kit
measures and quantifies Amyloid β42 levels in 50 μL tissue or cell lysates
About This Item
Produits recommandés
product name
Human Amyloid β42 Brain ELISA, This Human Amyloid β42 Brain ELISA is used to measure & quantify Amyloid β42 levels in Neuroscience research.
Niveau de qualité
Espèces réactives
human
Conditionnement
kit of 1 × 96 wells
Paramètres
50 μL sample volume (Overnight assay)
assay range
sensitivity: 8 pg/mL
(lowest level of Amyloid β1-42 standard; 50 μL sample size)
standard curve range: 16-500 pg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type tissue/cellular lysate
Application(s)
research use
Méthode de détection
colorimetric (450nm/590nm)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Description générale
Spécificité
Application
Neuroscience
Alzheimer′s Disease
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials