Principaux documents
ESA0200L41DP5
Millipore
Ensemble Poche 3D Mobius® Essential
200L PureFlex Film, 3D Bag
Synonyme(s) :
Ensemble Poche 200 l Mobius® Essential
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PureFlex bag
Niveau de qualité
Agence
complies with ISO 9001
Gamme de produits
Mobius® Essential
Technique(s)
buffer exchange: suitable
media fill: suitable
Hauteur
36 m
Largeur
22 cm
Volume
200 L
200000 mL
Application(s)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
liquid processing
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
viral therapy
waste management
Compatibilité
Mobius® Polyethylene Drum, 100 L_DRUM0100L01
Mobius® Polyethylene Drum, 200 L_DRUM0200L01
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Les ensembles Mobius® Essential sont des ensembles de poches et de tubulures standards prêts à expédier.
Application
Applications de traitement des liquides
Caractéristiques et avantages
L'utilisation de produits standards permet d'éliminer les délais de conception et de fabrication.
Le film PureFlex et les composants sont facilement transposables à des ensembles plus grands dans le cadre du programme Mobius® MyWay.
Dossier Emprove® prêt pour le téléchargement contenant des informations complètes sur le produit et la réglementation.
Conditionnement
Ensembles de poches de 5 à 200 l, pack de 5
Composants
Film PureFlex
Tubulure C-Flex® 374 de 1/2" D.I. × 3/4" D.E.
Plaque de connexion de 1/2"
Clamp de 3/4"
Corps de couplage cannelé sans vanne de 1/2"
Embout de couplage
Informations légales
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
Ultimus® Film offers strength and leak resistance in single-use bioprocessing, enhancing durability for manufacturing challenges in Mobius® 3D bags.
Ultimus® Film offers strength and leak resistance in single-use bioprocessing, enhancing durability for manufacturing challenges in Mobius® 3D bags.
Ultimus® Film offers strength and leak resistance in single-use bioprocessing, enhancing durability for manufacturing challenges in Mobius® 3D bags.
Ultimus® Film offers strength and leak resistance in single-use bioprocessing, enhancing durability for manufacturing challenges in Mobius® 3D bags.
Afficher tout