Key Documents
DRUM0100L01
Millipore
Tambour en polyéthylène Mobius®
100L used with 3D bag assembly
Synonyme(s) :
Mobius® Polyethylene Drum, 100 L
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Niveau de qualité
Paramètres
100 L sample volume
Diamètre
43.70 cm (17.20 in.)
Poids
4.99 kg (11 lb)
Informations légales
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany