ECM580
Essai de migration cellulaire QCM basé sur l'haptotaxie, sur plaque à 24 puits, avec fibronectine et méthode colorimétrique
The QCM Haptotaxis Cell Migration Assay, 24-well plate -Fibronectin, Colorimetric is ideal for the study of epithelial & fibroblast cell haptotaxis.
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.84
Produits recommandés
Niveau de qualité
Espèces réactives
vertebrates
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
QCM
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Découvrez aussi notre test de cicatrisation Cell Comb ! Obtenez des données biochimiques en réalisant un test de cicatrisation !Cliquez ici
Introduction
L'essai de migration cellulaire CHEMICON QCM basé sur l'haptotaxie, avec fibronectine et méthode colorimétrique, est idéal pour l'étude de l'haptotaxie des cellules épithéliales et des fibroblastes. La nature quantitative de cet essai se révèle particulièrement utile pour le criblage d'agents pharmacologiques à grande échelle. Les chambres de contrôle enduites de BSA fournissent un témoin de migration approprié. Les pores de 8 μm des chambres de Boyden de cet essai ne conviennent pas à l'étude de la migration des lymphocytes.
• Chaque kit contient suffisamment de réactifs pour évaluer 12 échantillons.
• Se référer à la notice du produit pour connaître les détails de l'essai.
L'essai de migration cellulaire CHEMICON QCM basé sur l'haptotaxie, avec fibronectine et méthode colorimétrique est uniquement destiné à la recherche. Il ne saurait être utilisé à des fins diagnostiques.
Introduction
L'essai de migration cellulaire CHEMICON QCM basé sur l'haptotaxie, avec fibronectine et méthode colorimétrique, est idéal pour l'étude de l'haptotaxie des cellules épithéliales et des fibroblastes. La nature quantitative de cet essai se révèle particulièrement utile pour le criblage d'agents pharmacologiques à grande échelle. Les chambres de contrôle enduites de BSA fournissent un témoin de migration approprié. Les pores de 8 μm des chambres de Boyden de cet essai ne conviennent pas à l'étude de la migration des lymphocytes.
• Chaque kit contient suffisamment de réactifs pour évaluer 12 échantillons.
• Se référer à la notice du produit pour connaître les détails de l'essai.
L'essai de migration cellulaire CHEMICON QCM basé sur l'haptotaxie, avec fibronectine et méthode colorimétrique est uniquement destiné à la recherche. Il ne saurait être utilisé à des fins diagnostiques.
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Structure cellulaire
Conditionnement
Taille suffisante pour l'analyse de 12 échantillons.
Composants
Plaque de test avec fibronectine : (réf. 2005689) Une plaque de culture à 24 puits, contenant 12 chambres de Boyden enduites de fibronectine humaine, et suffisant à évaluer 12 échantillons.
Plaque de contrôle avec BSA : (réf. 2005791) Une plaque de culture à 24 puits, contenant 12 chambres de Boyden enduites de BSA, et suffisant à évaluer 12 témoins.
Solution de coloration cellulaire : (réf. 20294) Un flacon de 10 ml.
Tampon d'extraction : (réf. 20295) Un flacon de 10 ml.
Plaque de coloration et d'extraction à 24 puits : (réf. 2005871) Une plaque.
Plaque de coloration et de quantification à 96 puits : (réf. 2005870) Une plaque.
Écouvillons : (réf. 10202) 50 de chaque.
Pince : (réf. 10203) 1 exemplaire.
* La solution de coloration cellulaire contient une petite quantité de cristal violet, qui est toxique par ingestion ou inhalation et peut provoquer une irritation des yeux, du système respiratoire et de la peau. À manipuler avec précaution.
Plaque de contrôle avec BSA : (réf. 2005791) Une plaque de culture à 24 puits, contenant 12 chambres de Boyden enduites de BSA, et suffisant à évaluer 12 témoins.
Solution de coloration cellulaire : (réf. 20294) Un flacon de 10 ml.
Tampon d'extraction : (réf. 20295) Un flacon de 10 ml.
Plaque de coloration et d'extraction à 24 puits : (réf. 2005871) Une plaque.
Plaque de coloration et de quantification à 96 puits : (réf. 2005870) Une plaque.
Écouvillons : (réf. 10202) 50 de chaque.
Pince : (réf. 10203) 1 exemplaire.
* La solution de coloration cellulaire contient une petite quantité de cristal violet, qui est toxique par ingestion ou inhalation et peut provoquer une irritation des yeux, du système respiratoire et de la peau. À manipuler avec précaution.
Liaison
Remplace : ECM500
Stockage et stabilité
À conserver à 4 °C pendant un an maximum à compter de la date d'achat.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Liangping Yuan et al.
Molecular cancer, 12, 18-18 (2013-03-19)
Metastasis in medulloblastoma (MB) is associated with poor survival. Recent genetic studies revealed MB to comprise distinct molecular subgroups, including the sonic hedgehog (SHH) subgroup that exhibits a relatively high rate of progression. To identify targeted therapeutics against metastasis, a
Thamara J Abouantoun et al.
Molecular cancer therapeutics, 8(5), 1137-1147 (2009-05-07)
Platelet-derived growth factor (PDGF) receptor (PDGFR) expression correlates with metastatic medulloblastoma. PDGF stimulation of medulloblastoma cells phosphorylates extracellular signal-regulated kinase (ERK) and promotes migration. We sought to determine whether blocking PDGFR activity effectively inhibits signaling required for medulloblastoma cell migration
Astrid Hensel et al.
iScience, 25(6), 104355-104355 (2022-05-24)
The unique threonine protease Tasp1 impacts not only ordered development and cell proliferation but also pathologies. However, its substrates and the underlying molecular mechanisms remain poorly understood. We demonstrate that the unconventional Myo1f is a Tasp1 substrate and unravel the