Key Documents
DEM221-C0243
Millipore
Kit d'essai - NovaSeptum® GO ; système d'échantillonnage avec poche autoclavable, 250 ml, avec évent
About This Item
Code UNSPSC :
60104202
Matériaux
PureFlex polyethylene bag (film)
polyester body
silicone septum (platinum-cured)
silicone tubing
stainless steel body (ASTM® 316 L)
Niveau de qualité
Agence
according to ISO ISO 11137
meets USP 88 Biological Reactivity
Stérilité
sterile; β-irradiated
Gamme de produits
NovaSeptum® GO
Caractéristiques
autoclavable
Paramètres
-20-125 °C temp. range (-4-257 °F)
0.30 bar max. pressure (4.35 psi)
Impuretés
<2.15 bacterial endotoxins (LAL test, EU/device)
Raccords
male Luer-Lok® outlet (with female sterile vent filter)
Application(s)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
sterile sampling
viral therapy
Température de stockage
room temp
Description générale
Une gamme de kits NovaSeptum® GO en petits conditionnements disponible pour tester une solution d'échantillonnage stérile pour votre procédé. Plusieurs types de contenants de récupération disponibles : poches de haute pureté, poches autoclavables, flacons ou seringues Accurate Volume (5 contenants par pack). La méthode d'échantillonnage stérile et en circuit fermé permet de réduire considérablement le risque de contamination croisée. Idéal pour l'échantillonnage des procédés aseptiques et stériles, le système d'échantillonnage stérile NovaSeptum® GO fournit des échantillons toujours représentatifs, en toute sécurité. Les seringues Accurate Volume NovaSeptum® GO permettent de prélever des échantillons de 1 ml à 20 ml. Les opérateurs peuvent ainsi distribuer les échantillons directement au millilitre près. Les poches autoclavables sont destinées aux applications où l'unité est connectée à un contenant nécessitant une stérilisation à l'autoclave. Les flacons en plastique bio neutre ou les poches de haute pureté conviennent parfaitement à tous les tests et sont déclinés en différentes tailles. Utiliser un kit d'essai en association avec un support NovaSeptum® GO.
Application
Pour des applications d'essai de stérilité, d'essai des pyrogènes, de recherche d'endotoxines, d'analyses chimiques, d'analyses de pH et de fermentation
Échantillonnage stérile
Conditionnement
5 poches autoclavables 250 ml
Composants
  • Septum : silicone durci au platine ; Corps : polyester
  • Canule : acier inoxydable 316 l ASTM®
  • Couche de contact avec le fluide (poche) : Film polypropylène
  • Tubulure : silicone
  • Tubulure de sortie : raccord Luer-Lock mâle® avec filtre évent stérile femelle
Notes préparatoires
Assemblé(e) dans des conditions de salle propre ISO de Classe 8 au sein d'une installation certifiée selon la norme ISO 14644-1.
L'ensemble des matériaux des composants qui entrent en contact avec le liquide d'échantillonnage répondent aux critères des tests de Classe VI basés sur le chapitre <88> de l'USP intitulé "Biological Reactivity, in vivo".
L'intégrité des unités est testée à intervalles réguliers au cours de la fabrication.
L'extraction aqueuse présente une concentration en UE inférieure à 2,15 par dispositif, comme déterminée par le test LAL (lysat d'amébocytes de limule).
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany