Key Documents
CDRM4HN05
Millipore
Raccord cannelé reconnectable mâle ½" Lynx® CDR
Multiple, sterile connections, disconnections and reconnections
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
eCl@ss :
32010310
Matériaux
316 stainless steel spring(s) (electropolished)
polyethersulfone membrane (for vent)
polysulfone chamber (sterility)
polysulfone housing (outer)
silicone seal (USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant)
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
EMPROVE® Single Use
Fabricant/nom de marque
Lynx®
Paramètres
2-40 °C temperature (36-104 °F) (liquid temperature)
25 L/min flow rate at 4.9 psig (0.34 bar)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (bi-directional)
Hauteur
13.7 cm (5.4 in.)
Longueur
25.7 cm (10.1 in.)
Largeur
8.4 cm (3.3 in.)
Raccords
1/2 in. inlet hose barb
Température de stockage
2-30°C
Application
Connexion stérile de systèmes à usage unique
Connexions, déconnexions et reconnexions multiples et stériles
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany