Merck
Toutes les photos(7)
Key Documents
CDRF4HN05
Millipore
Lynx® CDR
Multiple, sterile connections, disconnections and reconnections
Synonyme(s) :
Lynx® CDR Female 1/2 Inch Hose Barb Reconnectable Connector
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
eCl@ss :
32010310
Matériaux
316 stainless steel spring(s) (passivated)
polysulfone chamber (sterility)
polysulfone housing (outer)
silicone seal (USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant)
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
EMPROVE® Single Use
Fabricant/nom de marque
Lynx®
Paramètres
2-40 °C temperature (36-104 °F) (liquid temperature)
25 L/min flow rate at 6.6 psig (0.46 bar)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (bi-directional)
Hauteur
13.7 cm (5.4 in.)
Longueur
13.5 cm (5.3 in.)
Largeur
8.4 cm (3.3 in.)
Raccords
1/2 in. inlet hose barb
Température de stockage
2-30°C
Application
Connexion stérile de systèmes à usage unique
Multiples connexions, déconnexions et reconnexions stériles
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Produit compatible avec la stérilisation par rayonnement gamma jusqu'à 45 kGy ; jusqu'à 3 cycles d'autoclave de 30 minutes à 131 °C. Non compatible avec la stérilisation à la vapeur en place.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.
A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.
A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.
A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.