Documents
CBL171
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-actine (de muscle lisse), clone ASM-1
clone ASM-1, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Alpha-actin-2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
ASM-1, monoclonal
Espèces réactives
chicken, mouse, horse, rat, human, bovine
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACTA2(59)
Catégories apparentées
Description générale
ASM-1 constitue un excellent marqueur des tumeurs des tissus mous myogènes et de la différenciation du muscle lisse. Cet anticorps réagit avec de nombreux types de cellules musculaires lisses, telles que celles présentes dans les parois vasculaires, la muscularis mucosae et la muscularis propria de l'intestin, le myomètre, ou le stroma de divers tissus, et avec les cellules myoépithéliales de diverses glandes, notamment les glandes salivaires et mammaires. Les tissus mous myogènes détectés incluent notamment les léiomyosarcomes, les léiomyomes et certaines cellules stromales entourant le carcinome canalaire infiltrant du sein.
Spécificité
Cet anticorps est spécifique à l'isoforme alpha de muscle lisse de l'actine (MW 43 kDa).
Des réactions croisées sont à prévoir avec les espèces équines, bovines et le poulet. La réactivité avec d'autres espèces n'a pas été confirmée.
Immunogène
Peptide synthétique correspondant aux dix acides aminés N-terminaux de l'isoforme alpha de muscle lisse de l'actine.
Épitope : Extrémité N-terminale
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Immunohistochimie :
Une dilution au 1/2000e d'un précédent lot a été utilisée sur des tissus fixés au formol, inclus en paraffine et congelés ; il est recommandé d'appliquer un prétraitement avec des protéases aux coupes incluses en paraffine.
Immunofluorescence :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en immunofluorescence.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
L'anticorps anti-actine (de muscle lisse), clone ASM-1, permet de détecter le niveau d'actine ; son utilisation a été publiée et validée en IF, IH, IH(P) et WB.
Sous-domaine de recherche
Signalisation cytosquelettique
Qualité
Évaluée par western blotting sur des lysats de cellules HUVEC.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/1000e de cet anticorps a permis de détecter de l'actine de muscle lisse dans 10 μg de lysats de cellules HUVEC.
Description de la cible
43 kDa
Liaison
Remplace : 04-1040
Forme physique
Format : Purifié
IgG2a monoclonale de souris purifiée présentée sous forme lyophilisée. Reconstituer dans 1 ml d' eau distillée.
Solution finale : PBS à pH 7,4 contenant 0,5 % de BSA et 0,09 % d'azoture de sodium.
Purification sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 °C en aliquotes non diluées à partir de la date de réception.
Recommandations d'utilisation : À la première décongélation, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et les stocker à -20 °C. Éviter les cycles répétés de congélation/décongélation qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Réaction positive avec des fibres de tension (ou fibres de stress) de cellules dérivées de muscle lisse et certains fibroblastes associés aux muscles lisses.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Junfeng Zhang et al.
PloS one, 8(12), e83294-e83294 (2013-12-19)
Endothelial progenitor cells (EPCs) are capable of proliferating and differentiating into mature endothelial cells, and they have been considered as potential candidates for coronary heart disease therapy. However, the transition of EPCs to mesenchymal cells is not fully understood. This
Manuela Mura et al.
Stem cell research, 39, 101510-101510 (2019-08-10)
We generated PSMi001-A and PSMi008-A hiPSC lines from two individuals belonging to a South African (SA) founder population in which the malignant KCNQ1-A341V mutation cosegregates with the Long QT Syndrome (LQTS) phenotype. PSMi001-A was derived from an asymptomatic KCNQ1-A341V mutation
Reprogramming LCLs to iPSCs Results in Recovery of Donor-Specific Gene Expression Signature.
Thomas, SM; Kagan, C; Pavlovic, BJ; Burnett, J; Patterson, K; Pritchard, JK; Gilad, Y
PLoS Genetics null
Constantin C Chipev et al.
BMC dermatology, 2, 13-13 (2002-11-26)
Wounds in the nonglabrous skin of keloid-prone individuals tend to cause large disordered accumulations of collagen which extend beyond the original margins of the wound. In addition to abnormalities in keloid fibroblasts, comparison of dermal fibroblasts derived from nonwounded glabrous
Cynthia A Batchelder et al.
PloS one, 10(12), e0143849-e0143849 (2015-12-10)
Despite the enthusiasm for bioengineering of functional renal tissues for transplantation, many obstacles remain before the potential of this technology can be realized in a clinical setting. Viable tissue engineering strategies for the kidney require identification of the necessary cell