A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
7
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
goat
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
2 mg/mL
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Cet anticorps de chèvre anti-IgM de souris (chaîne μ) conjugué à l'isothiocyanate de fluorescéine détecte la présence d'IgM de souris. Il a été publié et validé pour une utilisation en immunofluorescence.
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires spécifiques d'un fragment
Anticorps secondaires spécifiques d'un fragment
Biochem/physiol Actions
Une électrophorèse révèle que cet anticorps réagit avec la partie chaîne lourde de l'IgM. Aucune réactivité n'a été détectée avec les IgG ou avec les protéines sériques autres que les immunoglobulines, mais une réactivité croisée avec les IgM d'autres espèces peut être détectée.
RAPPORT F/P :
9,0 mg/mg ; 3,4 moles d'isothiocyanate de fluorescéine par mole d'IgG
RAPPORT F/P :
9,0 mg/mg ; 3,4 moles d'isothiocyanate de fluorescéine par mole d'IgG
Physical form
Anticorps purifié par immunoaffinité
Poudre lyophilisée dans un liquide contenant du phosphate de sodium 0,01 M (pH 7,6), du chlorure de sodium 0,25 M, 15 mg/ml de sérum albumine bovine et 0,05 % d'azoture de sodium.
RECONSTITUTION :
À reconstituer dans 1 ml d'eau désionisée.
RECONSTITUTION :
À reconstituer dans 1 ml d'eau désionisée.
Preparation Note
Maintenir le produit lyophilisé entre 2 °C et 8 °C pendant 12 mois maximum. Après reconstitution, le produit reste stable plusieurs semaines entre 2 °C et 8 °C, en solution non diluée. Pour un stockage prolongé du produit reconstitué, ajouter le même volume de glycérol de façon à obtenir une concentration finale de 50 % de glycérol, puis conserver pendant 12 mois -20 °C en aliquotes non diluées. Remarque importante : après l'ajout du glycérol, la concentration de la protéine (et des sels tampons) sera réduite de moitié par rapport à la concentration initiale. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Contenu apparenté
Ying Peng et al.
OncoTargets and therapy, 13, 8677-8689 (2020-09-29)
Thomsen-Friedenreich antibody (TF-Ab) is a specific antibody against the Thomsen-Friedenreich antigen (TF-Ag). At present, studies on a number of other tumors have shown that TF-Ab can effectively inhibit metastasis and induce apoptosis in tumor cells. However, the role of TF-Ab
Francesca Cialdai et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 78(23), 7795-7812 (2021-10-30)
Astronauts on board the International Space Station (ISS) are exposed to the damaging effects of microgravity and cosmic radiation. One of the most critical and sensitive districts of an organism is the eye, particularly the retina, and > 50% of astronauts develop
Katsuyoshi Kumagai et al.
Experimental animals, 66(2), 125-136 (2016-11-29)
Targeted mutant mice generated on a C57BL/6 background are powerful tools for analysis of the biological functions of genes, and gene targeting technologies using mouse embryonic stem (ES) cells have been used to generate such mice. Recently, a bacterial artificial
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| AP128F | 04053252322112 |