Key Documents
ALP20
Sigma-Aldrich
Apolipoprotéine A-II humaine
Synonyme(s) :
ApoAII
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.77
Source biologique
human
Niveau de qualité
Pureté
>98%
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Les lipoprotéines haute densité (HDL) isolées par ultracentrifugation isopycnique séquentielle sont délipidées. L'Apo A-II est purifiée par chromatographie sur colonne dans de l'urée 6 M (Schonfeld et al. 1977). Sa pureté est déterminée par densitométrie quantitative sur des gels de polyacrylamide SDS (Laemlli 1970). La protéine est déterminée par la méthode BCA de Pierce (qui s'est avérée comparable à la méthode de Lowry) avec 1 % de BSA en guise d'étalon. L'Apo A-II, qui est un dimère composé de sous-unités identiques, a un poids moléculaire de 17 kD et un pI de 4,9. L'Apo-II active la lipase hépatique et inhibe la LCAT. Les apolipoprotéines sont solubles dans les solutions aqueuses. Cependant, en raison de sa structure amphipathique, l'Apo-II s'auto-associe en oligomères à des concentrations élevées de protéines. L'Apo A-II existe sous forme de dimères dans des tampons contenant de la guanidine-HCl 5 M ou de l'urée 6 M.
Poids moléculaire :
17 400
Origine du produit : plasma humain normal, frais, non congelé. Test négatif pour le VIH-1, le VIH-2, le VHC et les anticorps anti-HBc et anti-HBsAg.
Forme physique
En solution dans du NH4HCO3 10 mM, pH 7,4. Non stérile, sans conservateurs.
Stockage et stabilité
Conserver le matériel lyophilisé à -20 °C pendant 6 mois maximum. Conserver l'Apo A-II reconstituée à +4 °C pour une durée de 4 semaines maximum. La congélation de solutions d'apolipoprotéines en l'absence de dénaturants peut favoriser une augmentation de l'auto-association ou de l'agrégation.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Solubilization of low-density lipoprotein with sodium deoxycholate and recombination of apoprotein B with dimyristoylphosphatidylcholine.
Walsh, M T and Atkinson, D
Biochemistry, 22, 3170-3178 (1983)