Key Documents
AC146
Sigma-Aldrich
Anticorps IgY normale de poulet, purifiée | AC146
1 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Clone
polyclonal
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
blocking: suitable (interfering antibodies)
Isotype
IgY
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Les poules transfèrent de grandes quantités d'IgY (immunoglobulines G) dans le jaune d'œuf, et récolter des anticorps dans les œufs permet d'éviter les procédures invasives hémorragiques. Des œufs d'une semaine peuvent contenir 10 fois plus d'anticorps qu'un volume de sang de lapin obtenu par saignée hebdomadaire. Il existe cependant quelques inconvénients à utiliser certains anticorps de poule dans les dosages immunologiques. Les IgY de poule ne fixent pas la fraction C1 du complément de mammifère et ne se comportent pas comme un anticorps précipitant avec les solutions étalons.
Application
Analyse par électrophorèse en gel : 20 µg d'IgY de poulet réduite d'un lot représentatif ont été séparés par SDS-PAGE et visualisés par une coloration des protéines totales.
Remarque : à utiliser comme témoin négatif pour l'immunoprécipitation de la chromatine ChIPAb+ de MeCP2, réf. 17-10491.
Remarque : Pour une utilisation comme témoin négatif, réalisez des expérimentations en parallèle avec l'anticorps primaire ou du sérum normal à la même concentration. L'obtention d'un signal avec du sérum normal indique une interaction non spécifique , tout signal supplémentaire avec l'anticorps primaire témoigne d'une interaction spécifique anticorps-antigène.
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Sous-domaine de recherche
Anticorps de contrôle isotypiques
Qualité
Produit évalué par western blotting à l'aide d'IgY de poule non réduite.
Analyse par western blotting : 0,01 µg de cette IgY de poule non réduite a été détecté par un anticorps secondaire de lapin anti-poule.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 180 kDa. Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats cellulaires.
Forme physique
Anticorps polyclonal de poule purifié dans un tampon contenant du PBS avec 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Gel T
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Nealia Cm House et al.
eLife, 8 (2019-12-06)
CAG/CTG trinuncleotide repeats are fragile sequences that when expanded form DNA secondary structures and cause human disease. We evaluated CAG/CTG repeat stability and repair outcomes in histone H2 mutants in S. cerevisiae. Although the two copies of H2A are nearly
Emile Rage et al.
Applied microbiology and biotechnology, 103(18), 7491-7504 (2019-07-25)
Infectious bursal disease virus (IBDV) is the cause of an economically important highly contagious disease of poultry, and vaccines are regarded as the most beneficial interventions for its prevention. In this study, plants were used to produce a recombinant chimeric
Tina M Kousted et al.
Heliyon, 3(3), e00267-e00267 (2017-04-04)
Hens have a tremendous capacity for producing polyclonal antibodies that can subsequently be isolated in high concentrations from their eggs. An approach for further maximizing their potential is to produce multiple antisera in the same individual through multiplexed (multiple simultaneous)
Piotr Michaluk et al.
eLife, 10 (2021-04-17)
Glutamate uptake by astroglial transporters confines excitatory transmission to the synaptic cleft. The efficiency of this mechanism depends on the transporter dynamics in the astrocyte membrane, which remains poorly understood. Here, we visualise the main glial glutamate transporter GLT1 by